Chất chuẩn axit amin, peptide & protein
Các vật liệu tham khảo axit amin, peptide và protein rất quan trọng đối với các phân tích khác nhau, bao gồm proteomics và thử nghiệm thực phẩm. Chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn được thiết kế đặc biệt và các vật liệu tham khảo được chứng nhận của các peptide nặng và nhẹ, enzyme, protein nguyên vẹn, axit amin và các chất tương tự có nhãn đồng vị ổn định. Các tài liệu tham khảo của chúng tôi tương thích với các ứng dụng thử nghiệm quang phổ khối trong khám phá dấu ấn sinh học, nghiên cứu dược phẩm, thử nghiệm lâm sàng và chẩn đoán, proteomics từ trên xuống và từ dưới lên, và xác thực thực thực thực phẩm.
Section Overview
Products
Tài nguyên liên quan
- Flyer: Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixes
Amino acids play a central role in biochemistry. They are the building blocks of proteins and precursors to the biosynthesis of various secondary metabolites. From being used as food additives (as artificial sweeteners and flavor enhancers) to the synthesis of drugs, biodegradable plastics, and chiral catalysts— amino acids have a wide range of uses.
- Flyer: Food Allergen Protein Standards
We are proud to introduce a new comprehensive range of purified food allergen protein standards manufactured by Indoor Biotechnologies. Indoor Biotechnologies’ allergens are purified by affinity chromatography and/or HPLC. Protein identity and amino acid composition are verified by InBio® using MS (mass spectrometry) and amino acid analysis. Immune reactivity is validated by monoclonal antibody binding.
Axit amin
Danh mục axit amin của chúng tôi bao gồm các tài liệu tham khảo được chứng nhận CERT ® (CRMs) theo dấu vết gọn gàng. Các CRM của chúng tôi được chứng nhận bởi cộng hưởng từ hạt nhân định lượng (qNMR) theo các hướng dẫn ISO/IEC 17025 và ISO 17034. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp vật liệu tham khảo được chứng nhận và tiêu chuẩn phân tích hỗn hợp axit amin.
Peptide
Các tiêu chuẩn peptide của chúng tôi bao gồm các tiêu chuẩn phân tích tương thích HPLC và các tiêu chuẩn MS PhosphoMix phosphopeptide. Các tiêu chuẩn phosphopeptide được sử dụng để kiểm tra cường độ và điểm yếu của các mẫu phosphopeptide bằng phân tích phổ khối lượng. Chúng chứa các phosphopeptide tổng hợp với trình tự của chúng có nguồn gốc từ các peptide tự nhiên. Các tiêu chuẩn MS PhosphoMix có sẵn trong ba loại; mỗi loại có cùng trình tự axit amin nhưng các vị trí phosphoryl hóa khác nhau. Tất cả các tiêu chuẩn MS PhosphoMix đều có sẵn trong phiên bản giàu đồng vị tự nhiên (nhẹ) của chúng hoặc phiên bản làm giàu đồng vị ổn định (nặng).
Protein
Chúng tôi cung cấp một loạt các tài liệu tham khảo protein. Như một phần của việc này, các tài liệu tham khảo được chứng nhận protein Cerilliant ® nguyên vẹn được sử dụng làm tiêu chuẩn tham khảo trong các ứng dụng LC-MS/MS định lượng và định lượng để kiểm tra chẩn đoán, kiểm tra phát hành dược phẩm và kiểm tra an toàn thực phẩm. Danh mục này cũng bao gồm các kháng thể đơn dòng từ USP và NIST để phát triển phương pháp dược phẩm sinh học và sự phù hợp của hệ thống. Chúng tôi cung cấp hơn 50 tài liệu tham khảo cho protein gây dị ứng thực phẩm , bao gồm các tiêu chuẩn từ InBio™ và các tài liệu tham khảo được chứng nhận từ Cerilliant. Ngoài ra, từ InBio chúng tôi cung cấp một tập hợp các protein liên quan đến SARS-CoV-2. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các tiêu chuẩn protein cho sắcký loại trừ kích thước.