Chất chuẩn cannabis
Việc xác định đặc điểm chính xác và đáng tin cậy của cả độ tinh khiết và hiệu lực trong các sản phẩm Cannabis phụ thuộc vào việc sử dụng các tiêu chuẩn tham khảo chất lượng cao. Các tiêu chuẩn này tạo thành nền tảng cho kết quả phân tích của bạn – từ phát triển và xác thực phương pháp đến hiệu chuẩn dụng cụ, kiểm soát chất lượng hàng ngày và kiểm tra tính phù hợp của hệ thống.
Chúng tôi cung cấp danh mục toàn diện các tiêu chuẩn phân tích và tài liệu tham khảo được chứng nhận (CRM) – thúc đẩy các sản phẩm Cannabis an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân và người tiêu dùng. Từ việc chuẩn bị mẫu phân tích đến dung môi, cột và CRM có độ tinh khiết cao, chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn để kiểm tra terpen, cannabinoid, thuốc trừ sâu, mycotoxin và kim loại nặng, ngoài kiểm tra hiệu lực Cannabis và nhiều hơn nữa.
Read more about
Products
Related Product Resources
- Article: GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 After Headspace SPME Using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber.
- Article: Analysis of Residual Solvents in Hemp Extract by Headspace SPME-GC/MS
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
- Article: LC/MS/MS Analysis of Aflatoxins in Cannabis on Ascentis® Express 2.7µm Phenyl-Hexyl after Cleanup using Supel™ Tox AflaZea SPE
LC/MS/MS analysis of aflatoxins in cannabis on Ascentis® Express 2.7µm phenyl-hexyl after cleanup using Supel™ Tox AflaZea SPE.
- Article: Analysis of 17 Cannabinoids in Hemp and Cannabis
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA.
Cannabinoid Standards
Đảm bảo hồ sơ cannabinoid chính xác là điều cần thiết, cho dù bạn sản xuất sản phẩm tiêu dùng pha CBD hoặc trồng Cannabis dùng thuốc với dung sai tiềm năng nghiêm ngặt. Cerilliant® cung cấp lựa chọn đầu ngành về các CRMs cannabinoid kết hợp với sự đảm bảo chứng nhận kép cho ISO/IEC 17025 và ISO 17034. Sự lựa chọn liên tục phát triển bao gồm phytocannabinoid có tính axit và trung tính, các chất chuyển hóa, cannabinoid tổng hợp và các tiêu chuẩn nội bộ được dán nhãn đồng vị ổn định.
Terpene Standards
Terpen là thành phần thơm chính của nhựa Cannabis và tinh dầu. Các hợp chất này khác nhau về loại và nồng độ giữa các giống Cannabis khác nhau (chủng). Terpen có thể điều chỉnh và sửa đổi tác dụng điều trị và tâm lý của cannabinoids. Do đó, phân tích terpen rất quan trọng trong việc xác định chủng Cannabis và hiệu quả y tế của chúng. Khám phá nhiều lựa chọn CRM của chúng tôi cho các terpen được phân tích thường xuyên, bao gồm các hỗn hợp sẵn tiện lợi.
Chất chuẩn cho thuốc trừ sâu
Việc sử dụng thuốc trừ sâu được kiểm soát chặt chẽ trên các khu vực địa lý với sản xuất Cannabis hợp pháp hóa. Để tuân thủ các cơ quan quản lý và đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của các sản phẩm Cannabis, phân tích chính xác và nhất quán dư lượng thuốc trừ sâu là vô cùng quan trọng. Choose from our broad range of pesticide standards for Cannabis testing and analysis that fit your application needs.
Tiêu chuẩn tạp chất nguyên tố
Cần sa cho thấy một xu hướng mạnh mẽ để tích lũy các kim loại nặng như asen, cadimi, chì và thủy ngân trong các mô của nó. Do đó, đôi khi nó được sử dụng như một công cụ trong việc xử lý sinh học các vị trí bị ô nhiễm. Tuy nhiên, khi Cannabis được trồng để tiêu thụ cho con người, và đặc biệt khi được tập trung vào chiết xuất / dầu, nó trở nên quan trọng để xác định chính xác sự ô nhiễm kim loại nặng trong nguyên liệu thô và thành phẩm.
Khám phá dòng sản phẩm CRM TraceCERT ® và Certipur ® bao gồm các hỗn hợp linh kiện đơn và đa linh kiện, phù hợp để phát triển phương pháp ICP/AAS, hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng. Chúng đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe của ISO/IEC 17025 và ISO 17034.
Dung môi dư
Các chất cô đặc và hỗn hợp cần sa thường được chiết xuất bằng dung môi hữu cơ. Nếu dung môi còn lại trong mẫu, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sản phẩm, hiệu lực và sức khỏe con người. Những dung môi này rất khó phát hiện trực quan nhưng dựa vào các kỹ thuật sắc ký như GC Headspace.
Với một loạt các hỗn hợp CRM dành riêng cho Cannabis, cũng như các tiêu chuẩn thứ cấp dược phẩm có thể vẽ lại do Dược phẩm Hoa Kỳ (USP) được thiết kế xung quanh phương pháp USP <467>, phân tích dung môi còn lại của phòng thí nghiệm của bạn có thể được xây dựng trên nền tảng vững chắc bằng cách kết hợp các tiêu chuẩn chính xác và có thể tái sản xuất.
Tiêu chuẩn độc tố nấm
Do các đặc điểm hình thái độc đáo, thực vật Cannabis y tế dễ bị nhiễm nấm hơn so với thực vật Cannabis được trồng để sử dụng phi y tế. Cannabis nhiễm nấm có thể tạo ra các chất chuyển hóa độc hại, thứ cấp được gọi là mycotoxin. Những độc tố này, ngay cả với số lượng nhỏ ở mức ppb, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho bệnh nhân phổi hoặc suy giảm miễn dịch.
Chọn từ nhiều tiêu chuẩn phân tích khác nhau của chúng tôi để kiểm tra thường xuyên tất cả các độc tố mycotoxin được điều chỉnh trong Cannabis. Phạm vi tiêu chuẩn này bao gồm các giải pháp tiêu chuẩn đơn và đa thành phần, tiêu chuẩn nội bộ có nhãn 13C đồng vị, CRM và tiêu chuẩn sấy khô.
Karl Fischer CRMs
Chuẩn độ Karl Fischer là "tiêu chuẩn vàng" trong việc xác định hàm lượng nước. Dòng Aquastar ® của các chuẩn mực và CRMs Karl Fischer cung cấp một hệ thống thuốc thử thuận tiện và đáng tin cậy để xác định chính xác hàm lượng nước trong các sản phẩm Cannabis của bạn. CRM Aquastar® cũng được sử dụng trong kiểm tra định kỳ như là một phần của kiểm soát chất lượng định kỳ nhằm đảm bảo độ chính xác và chủ động xác định các vấn đề về dụng cụ.
Giống như tất cả các CRMs của chúng tôi, Aquastar® CRM được chứng nhận trong phòng thí nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025 và được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 17034.