Merck
Chất chuẩn carbohydrate
Một đống đường trắng lập phương xếp chồng gọn gàng trên nền trắng trơn. Các khối lập phương có kích thước và hình dạng đồng đều, cho thấy một cảm giác trật tự và đơn giản. Hình ảnh làm nổi bật kết cấu dạng hạt của các viên đường.
 Carbohydrate, còn được gọi là saccharide, là các chất dinh dưỡng được tìm thấy dưới dạng đường, sợi và tinh bột trong thực phẩm. Chúng là các phân tử sinh học được tạo thành từ các nguyên tử carbon, hydro và oxy và thường có tỷ lệ hydro và oxy là 2: 1. 
Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn tiêu chuẩn carbohydrate từ carbohydrate đơn giản đến phức tạp để kiểm tra phân tích, bao gồm kiểm tra phát hành dược phẩm, phát triển phương pháp dược phẩm và kiểm tra kiểm soát chất lượng thực phẩm và đồ uống. Các tiêu chuẩn của chúng tôi có sẵn ở nhiều cấp độ chất lượng phù hợp để phân tích bằng các phương pháp sắc ký.
Chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn carbohydrate bao gồm: 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Monosaccharides
Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các monosaccharide phổ biến, chẳng hạn như glucose, fructose và galactose, như các tiêu chuẩn phân tích hoặc như các tiêu chuẩn dược phẩm thứ cấp / các vật liệu tham khảo được chứng nhận.
Disaccharides
Chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn disacarit bao gồm lactose, sucrose, maltitol, maltose, D-(+)-melibiose, palatinose, D-(+) -Turanose, D-(+) -cellobiose, và galactinol dihydrate.
Oligosaccharides
Chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn cho một số oligosaccharide như isomaltotriose, 1-kestose, D-(+)-melezitose, nytose, verbascose, d-(+)-raffinose pentahydrate, beta-cyclodextrin và acarbose.
Polysaccharides & Starches (bằng tiếng Anh)
Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm các tiêu chuẩn dextran và pullulan cho GPC hoặc tiêu chuẩn cho bộ dụng cụ thử nghiệm tinh bột.
Giải pháp carbohydrate cho sắc ký Ion
Phạm vi tiêu chuẩn carbohydrate của chúng tôi cũng bao gồm các giải pháp tài liệu tham khảo (CRM) được chứng nhận cho các ứng dụng sắc ký ion.
  • Được sản xuất và chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO 17034
  • Được cung cấp chứng chỉ toàn diện cho thấy giá trị định lượng được chứng nhận được xác định theo số dư khối
  • Có thể truy nguyên theo các tiêu chuẩn chính được duy trì bởi Viện đo lường quốc gia (NMI)