ICP & AAS standards
Bất kỳ phép đo nào cũng tốt như tiêu chuẩn tham chiếu được sử dụng để hiệu chỉnh hệ thống. Khi độ chính xác của phép đo của bạn có ý nghĩa quan trọng, điều quan trọng là bắt đầu mọi phân tích với một lọ mới có tiêu chuẩn hiệu chuẩn hoặc chất lượng cao nhất. Các giải pháp tiêu chuẩn vật liệu tham chiếu được chứng nhận một và nhiều thành phần TraceCERT ® và Certipur ® ICP và AAS được sản xuất từ vật liệu ban đầu có độ tinh khiết cao nhất, đáp ứng cả hướng dẫn ISO/IEC 17025 và ISO 17034.
Tài liệu tham khảo AAS và ICP của chúng tôi là các giải pháp sẵn sàng sử dụng, được chứng nhận và vẽ lại theo tài liệu tham khảo tiêu chuẩn chính từ NIST. Tài liệu toàn diện của chúng tôi bao gồm các phép tính không chắc chắn thích hợp về chứng nhận phân tích được ban hành theo hướng dẫn ISO 31.
Products
AAS và ICP Single Element CRM Solutions
Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp tiêu chuẩn tham chiếu được chứng nhận đơn nguyên tố ở nhiều nồng độ khác nhau cho các ứng dụng AAS, ICP-OES và ICP-MS. Trên chứng nhận phân tích cho các sản phẩm TraceCERT ®, chúng tôi cung cấp mật độ có thể vẽ lại NIST, thông tin về quy trình chứng nhận, đo khả năng truy nguyên, hành vi lưu trữ, đánh giá sự không chắc chắn và tạp chất theo dõi đã đo.
Giải pháp CRM đa yếu tố ICP
Các giải pháp đa phần TraceCERT ® và Certipur ® CRM của chúng tôi bao gồm các giải pháp điều chỉnh, hỗn hợp bảng tuần hoàn, hỗn hợp nguyên tố độc hại, ICP-MS và hỗn hợp hiệu chỉnh bước sóng và hỗn hợp lò than chì AAS. Chúng tôi cũng cung cấp một số nhóm nguyên tố hỗn hợp bao gồm kim loại kiềm và kiềm, kim loại đất hiếm, kim loại kim loại kim loại và phi kim loại, và kim loại sau chuyển tiếp và chuyển tiếp.
Các giải pháp đơn phần tập trung Titrisol ®
Chúng tôi cung cấp nhiều tiêu chuẩn AAS một phần tử tập trung Titrisol ® dễ sử dụng. Chỉ cần pha loãng nồng độ để tạo ra dung dịch tiêu chuẩn mong muốn. Các chất tập trung Titrisol ® có thể truy nguyên theo tài liệu tham khảo tiêu chuẩn từ NIST và có thời gian hết hạn tối thiểu là năm năm.
CRM TraceCERT ® pha trộn theo hướng dẫn ICH Q3D
Chúng tôi cũng cung cấp các hỗn hợp tạp chất vô cơ khác nhau như tiêu chuẩn CRM pha trộn với tỷ lệ phần tử tương ứng với nồng độ đường uống, đường tiêm và hít theo hướng dẫn ICH Q3D.
CRM TraceCERT ® pha trộn để kiểm tra cần sa
Dấu vết kim loại nặng như asen, cadimi, thủy ngân và chì có thể tích tụ trong vật liệu thực vật cần sa thông qua đất và một số phân bón. Các hỗn hợp kim loại nặng nguyên liệu tham chiếu được chứng nhận của chúng tôi được điều chỉnh theo các quy định cụ thể về cần sa của tiểu bang Hoa Kỳ và theo các yêu cầu quy định về nồng độ phù hợp.
Custom standard solutions
Ngoài catalog, chúng tôi còn cung cấp các tiêu chuẩn đa thành phần tùy chỉnh thông qua Nền tảng trực tuyến tiêu chuẩn tùy chỉnh vô cơ. Tất cả các giải pháp hỗn hợp được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO 17034 và đi kèm với chứng chỉ chi tiết về phân tích và báo cáo chứng nhận.
Related Product Literature
- Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis
Certified Reference Materials, Acids and Bases
- Analytix Reporter: Special Edition Pharma Analysis & GC
- ICP-MS Heavy Metals Analysis in Hemp Food (ấn bản 2)
ICP-MS phân tích 12 kim loại nặng trong các mẫu thực phẩm có chứa gai dầu bằng cách sử dụng hiệu chuẩn bổ sung tiêu chuẩn để định lượng chính xác.
- Heavy Metal Analysis of Cannabis sativa by ICP-MS and the Need for Proper Sample Homogenization
- The Big Four Heavy Metals in Cannabis: Sample Preparation and Analysis via ICP-MS