Chất chuẩn Karl Fischer
Sự hiện diện của nước trong nguyên liệu thô, trung gian và thành phẩm có thể ảnh hưởng đến các tính chất như thời hạn sử dụng và tính ổn định, trong số nhiều loại khác. Chuẩn độ Karl Fischer là một phương pháp được thiết lập để định lượng hàm lượng nước trong các mẫu. Đây là một trong những phương pháp nhanh chóng và chính xác nhất để xác định hàm lượng nước cho các mẫu khác nhau trong phạm vi từ 0,001% đến 100%.
Để đảm bảo xác định chuẩn chính xác các thuốc thử Karl Fischer, các tài liệu tham khảo được chứng nhận chất lượng cao (CRM) là cần thiết. Bất kỳ sự không chính xác nào trong các tiêu chuẩn tham chiếu của bạn sẽ phân tầng đến các lỗi trong các phép đo phân tích của bạn. Bên cạnh việc xác định phân hạng, các tiêu chuẩn nước Aquastar ® được sử dụng thường xuyên để kiểm tra hiệu suất định kỳ nhằm theo dõi độ chính xác và độ chính xác của thiết bị.
Danh mục sản phẩm của chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn nước lỏng và rắn cho cả ứng dụng thể tích và đo lường, cũng như các tiêu chuẩn nước Karl Fischer cho các ứng dụng đặc biệt, ví dụ như Dầu Tiêu chuẩn Nước Aquastar ® hoặc Dầu Tiêu chuẩn Nước Aquastar ® được sử dụng để phân tích dầu.
Để đảm bảo chất lượng cao, các tiêu chuẩn nước Aquastar ® được chứng nhận theo ISO 17034 và được đo trong phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được công nhận ISO/IEC 17025 của chúng tôi. Chúng có thể truy nguyên trực tiếp theo các đơn vị SI, cũng như được xác minh dựa trên các tài liệu tham khảo tiêu chuẩn của Viện đo lường quốc gia, chẳng hạn như NIST. CoA được ghi lại theo Hướng dẫn ISO 31 và sự không chắc chắn mở rộng, cho phép dễ dàng tích hợp vào ngân sách không chắc chắn chung của bạn.
Products
Related Product Resources
- Brochure: Unleashing Accuracy in Water Determination
High Quality CRM Grade Karl Fischer Standards
- Brochure: Aquastar® Reagents for Brilliant Karl Fischer Titration Results
- Karl Fischer Titration Video Series
Improve Karl Fischer titration accuracy with video guides for Metrohm and Mettler instruments, ensuring precise measurement results.