Chủng vi sinh chuẩn
Các biện pháp kiểm soát vi sinh học sẵn sàng sử dụng loại bỏ nhu cầu duy trì các chủng kiểm soát trong phòng thí nghiệm, đảm bảo rằng một nuôi cấy kiểm soát được xác thực được sử dụng cho mọi thử nghiệm kiểm soát chất lượng. Những vật liệu kiểm soát này phải phù hợp cho mục đích, xem xét rằng các vi sinh vật được liệt kê chính xác và đáng tin cậy, thường ở số lượng tương đối thấp, là cần thiết cho các mẫu dược phẩm, thực phẩm, nước và môi trường. Ngoài ra, các biện pháp kiểm soát này phải được áp dụng cho nhiều loại ma trận khác nhau thường được kiểm tra trong một phòng thí nghiệm duy nhất.
Đĩa Vitroids™ và LENTILULE ® của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các phòng thí nghiệm sử dụng các điều khiển vi sinh học phù hợp, sẵn sàng sử dụng cho mọi thử nghiệm kiểm soát chất lượng phương tiện. Nồng độ Đơn vị hình thành thuộc địa (CFU) được hiệu chỉnh cẩn thận để giảm thiểu hoặc loại bỏ nhu cầu các bước pha loãng và được cấp giấy phép bởi Bộ sưu tập quốc gia về các loại Cultures (NCTC®)/Bộ sưu tập nấm gây bệnh quốc gia (NCPF® ) và Bộ sưu tập Văn hóa kiểu Tây Ban Nha (Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®), tương ứng.
Bao gồm nuôi cấy vi khuẩn tinh khiết, nấm hoặc nấm men trong một chất nền hòa tan trong nước rắn, các đĩa này ổn định trong ít nhất 16 tháng và ở trạng thái khả thi với thời hạn sử dụng là 16-24 tháng. Chúng cũng chứa các CFU được chứng nhận đã xác định với độ lệch tiêu chuẩn và không chắc chắn mở rộng.
Read more about:
Sản phẩm
Heterotrophic Organisms Vitroids™ 100 CFU
certified reference material, suitable for microbiology
Listeria innocua NCTC 11288 Lenticule® discs
30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material
Clostridium perfringens Vitroids™ 30 CFU
30 CFU, certified reference material, suitable for microbiology
Clostridium perfringens Vitroids™ 200 CFU
200 CFU, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Clostridium perfringens Vitroids™ 500 CFU
500 CFU, certified reference material, suitable for microbiology
Salmonella goldcoast Vitroids™ 30 CFU
certified reference material
Fluoribacter bozemanae Vitroids™ 50000 CFU
certified reference material, suitable for microbiology
Related Product Resources
- Application Note: Using Vitroids™ and LENTICULE® Discs for spiking samples
- Brochure: Certified Reference Microorganisms
- Flyer: EN ISO 11133 and Water for the Preparation and Performance Testing of Microbiological Culture Media
- Flyer: Pharmaceutical Microbiology – Microorganisms for Growth Promotion
- Whitepaper: Vitroids™ and LENTICULE® discs Strain equivalency to ATCC and CMCC
Ưu điểm của việc sử dụng đĩa Vitroids™ và LENTILULE ®
- CFU được chứng nhận, inoculum xác định đáng tin cậy dao động từ 15-150000 đĩa.
- Độ ổn định: Ổn định trong gần 16 tháng, có thể được lưu trữ ở -20 °C. Số lượng CFU không thay đổi, các sinh vật không cần thời gian phục hồi và không có giai đoạn trễ.
- Tiết kiệm 1 giờ cho mỗi lần thử nghiệm. Đĩa tiết kiệm thời gian vì nó loại bỏ nhu cầu chuẩn bị mẫu cấy trữ. Các sinh vật không yêu cầu thời gian phục hồi hoặc bước làm giàu trước.
- Standard deviation and concentration range on Certificate of Quality (CoQ).
- Các đĩa được chuẩn bị từ mẫu cấy có thể vẽ lại được thu được làm khô đông lạnh từ CECT®, NCTC® và NCPF® thu thập. Đĩa có thể được theo dõi so với CRM để xác định đặc điểm. Mỗi bảng được lưu dưới dạng hình ảnh và tất cả tài liệu và dữ liệu cũng được lưu.
Vi sinh vật tham chiếu được chứng nhận (CRMs)
Chúng tôi cung cấp một loạt các nuôi cấy vi khuẩn, nấm hoặc nấm men Vitroids™ và đĩa CRM LENICLE ® ổn định trong ít nhất một năm.
Bacteria Standards: Các đĩa được cung cấp vi khuẩn trong giai đoạn khả thi (không có giai đoạn trễ hoặc thời gian phục hồi) và chứng nhận phân tích toàn diện xác định số lượng trung bình của cfu và sự không chắc chắn mở rộng về giá trị trung bình.
Yeast Standards: Chúng tôi cung cấp các CRMs cho men trong đĩa Vitroids™ với giá trị cfu từ 15–80, 80-130 và 1.000-10.000 cho nhu cầu trong phòng thí nghiệm của bạn.
Mold Standards: Chúng tôi cung cấp các sản phẩm CRM dạng khuôn dưới dạng đĩa Vitroids™ để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của sản phẩm, thường tiếp xúc với khuôn và nấm mốc.
Tiêu chuẩn kiểm soát tiêu cực: Chúng tôi có các CRM kiểm soát âm dưới dạng đĩa LENTILE ® đảm bảo hiệu quả cho các thí nghiệm vi sinh của bạn.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Vitroids™ và LENTILULE ® DISCS của chúng tôi.