Chất chuẩn cho thuốc trừ sâu
Thuốc trừ sâu là các chất hóa học, tác nhân sinh học (như vi rút, vi khuẩn, thuốc chống vi trùng, chất khử trùng, v.v.) hoặc hỗn hợp các vật liệu nhằm ngăn chặn, tiêu diệt, đẩy lùi hoặc giảm thiểu bất kỳ loài gây hại nào. Chúng được áp dụng để loại bỏ các loài gây hại được nhắm mục tiêu như côn trùng, gặm nhấm, cỏ dại, vi khuẩn, mầm bệnh thực vật, động vật thân mềm, giun tròn (giun tròn), nấm mốc, nấm và bất kỳ vi khuẩn nào phá hủy tài sản, gây phiền toái, lây lan bệnh, hoặc là vật chủ cho bệnh tật.
Các chất cặn từ các loại thuốc trừ sâu này có thể kết thúc trong không khí, đất, nước và thực phẩm. Với các tài liệu tham khảo về thuốc trừ sâu của chúng tôi, bạn có thể giám sát chính xác đất, nước và chất lượng thực phẩm theo các quy định quốc gia và quốc tế.
View featured products:
Products
Related Product Resources
- Application Note: Analysis of Fipronil in Eggs
- Application Note: UHPLC-MS/MS Analysis of Polar Pesticides on the Supel™ Carbon LC Column
- Workflow for Pesticide Analysis in Cannabis
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
- Brochure: Methods for Analysis of the California List of Pesticides in Cannabis (Analytix Reporter)
- Analysis of California Cannabis List of Pesticides, Mycotoxins, and Pyrethrins Using Ascentis® Express Biphenyl Column
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
- Flyer: Food Alert — Fipronil in eggs and egg containing products
- Flyer: Pesticide Reference Materials for Water Testing
- Flyer: Pesticide Reference Material for Food Testing
- Flyer: Analysis of Banned and Other Neonicotinoids from Plant Material
- Flyer: TraceCERT® Pesticide CRMs
- Brochure: Gas Chromatography Tools for your workflow
Cấp độ tiêu chuẩn phân tích thuốc trừ sâu (PESTANAL®)
Tiêu chuẩn phân tích thuốc trừ sâu PESTANAL ® được thiết kế đặc biệt cho các bài kiểm tra sàng lọc hoặc phân tích định kỳ của bạn, hãy chọn từ nhiều tiêu chuẩn giải pháp hoặc gọn gàng khác nhau của chúng tôi. Phạm vi thuốc trừ sâu gọn gàng của chúng tôi bao gồm các chất mẹ cùng với danh sách các chất chuyển hóa ngày càng tăng. Để đảm bảo tính minh bạch cao nhất trong mỗi lần mua hàng, chúng tôi cung cấp chứng nhận phân tích với ngày hết hạn cũng như biểu đồ sắc ký sản phẩm.
Đồng vị có dán nhãn thuốc trừ sâu
Phương pháp phổ khối pha loãng đồng vị (IDMS) thường được áp dụng để xác định các hiệu ứng ma trận và kết quả sai lệch do mất chất được phân tích. Kỹ thuật này tận dụng thực tế là các hợp chất được dán nhãn đồng vị có các tính chất vật lý giống hệt nhau như các chất tương tự không dán nhãn. Chúng vẫn có thể được phân biệt trong quang phổ khối bằng cách tăng vọt mẫu trước quá trình làm việc với một đồng vị được dán nhãn tương tự, sự mất mát vật liệu trong quá trình làm việc có thể dễ dàng xác định và bù đắp. We offer a growing portfolio of both neat material and solutions, labeled as 13C, 15N, or D.
Pesticide reference material grade
Cấp vật liệu tham khảo thuốc trừ sâu của chúng tôi được chứng nhận theo ISO/IEC 17025 về giá trị tài sản của chúng bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận cân bằng khối lượng hoặc qnMR. Do đó, những tài liệu tham khảo này giúp bạn đạt được kết quả đo được, chính xác và có thể vẽ lại.
Cấp vật liệu tham khảo được chứng nhận thuốc trừ sâu (TraceCERT® )
Dòng sản phẩm TraceCERT ® mở rộng nhanh chóng của chúng tôi bao gồm số lượng CRM ngày càng tăng đối với thuốc trừ sâu, được chứng nhận theo ISO/IEC 17025 và ISO 17034 và có thể truy nguyên theo SRMs của NIST. Chúng có thể được sử dụng như các tiêu chuẩn hiệu chuẩn, tiêu chuẩn nội bộ hoặc thay thế, giải pháp pha hoặc mẫu kiểm soát phòng thí nghiệm. Có thể tiếp cận thuốc trừ sâu dưới dạng vật liệu gọn gàng, hỗn hợp đơn hoặc nhiều thành phần.
Pesticide metabolites
Thuốc trừ sâu hiện đại từng được áp dụng, có xu hướng thoái hóa nhanh chóng do cả hóa lý và biến đổi sinh học. Kết quả là, dư lượng thuốc trừ sâu trong các mẫu có thể không phát hiện được hoặc bị phát hiện ở nồng độ rất thấp. Điều đáng kể là phải theo dõi các chất chuyển hóa thuốc trừ sâu để ghi lại việc sử dụng trước đây của chúng. Danh mục chất chuyển hóa thuốc trừ sâu mở rộng liên tục của chúng tôi bao gồm nhiều loại chất lượng khác nhau (tiêu chuẩn phân tích, vật liệu tham khảo, vật liệu tham khảo được chứng nhận), có ở nhiều định dạng khác nhau (gọn gàng, giải pháp).