Các chất bị kiểm soát & Tiêu chuẩn thuốc bất hợp pháp
Các chất bị kiểm soát và thuốc bất hợp pháp là các hợp chất hóa học mà việc sản xuất, phân phối và sử dụng bị pháp luật kiểm soát hoặc cấm do lạm dụng, nghiện và tác động xấu đến sức khỏe. Và cho dù được quy định hợp pháp về sử dụng y tế hoặc bất hợp pháp, chúng phải được kiểm tra để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thông báo tốt hơn các quyết định chính sách và khuyến khích các hoạt động sử dụng thuốc an toàn hơn.
Kiểm tra và phân tích thuốc chính xác và đáng tin cậy phụ thuộc rất nhiều vào tính sẵn có và sử dụng các tiêu chuẩn tham chiếu. Những tiêu chuẩn tham chiếu này, có tính tinh khiết cao và đặc trưng tốt, đóng vai trò là tiêu chuẩn để so sánh, đảm bảo tính hợp lệ và độ chính xác của các phương pháp phân tích được sử dụng trong thử nghiệm thuốc. Bằng cách thiết lập một khuôn khổ tiêu chuẩn hóa, các tiêu chuẩn tham chiếu cho phép kết quả nhất quán và tái tạo được giữa các phòng thí nghiệm khác nhau, tạo điều kiện xác định chính xác, định lượng và kiểm soát chất lượng thuốc.
|
|
|
Products
Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn tài liệu tham khảo được chứng nhận (CRM) và tài liệu tham khảo (RMS) dành cho các chất bị kiểm soát và thuốc bất hợp pháp lạm dụng, cùng với cha mẹ, các chất chuyển hóa và các tiêu chuẩn nội bộ được dán nhãn ổn định. Những CRM và RMS này phù hợp cho nhiều ứng dụng xét nghiệm dựa trên sắc ký và khối lượng như xét nghiệm thuốc lâm sàng, kiểm tra độc tính thuốc, phân tích thuốc pháp y, thử nghiệm và nghiên cứu dược phẩm, chẩn đoán lâm sàng, xác định cần sa và xác định tiềm năng, kiểm tra thể thao / chống doping, theo dõi thuốc giảm đau, kiểm tra thuốc nước tiểu, kiểm tra xét nghiệm cồn, xét nghiệm cồn trong máu và sàng lọc thuốc nhân viên.
Bộ sưu tập Cerilliant ® bao gồm một loạt các tài liệu tham khảo toàn diện bao gồm một loạt các loại thuốc lạm dụng tự nhiên và tổng hợp, bao gồm opioid, cannabinoid, chất kích thích, thuốc ức chế, chất gây ảo giác, steroid, thuốc gây mê phân ly, thuốc thiết kế và thuốc theo toa.
Tính năng và Lợi ích
- Có thể truy nguyên theo SI và các tiêu chuẩn bậc cao hơn từ NIST thông qua một chuỗi so sánh không bị phá vỡ
- Được sản xuất theo giấy phép ISO/IEC 17025 và ISO 17034
- Đi kèm với Chứng nhận phân tích toàn diện (CoA) để tiến hành kiểm toán hiệu quả
- Được kiểm tra nghiêm ngặt thông qua các nghiên cứu ổn định theo thời gian thực để đảm bảo độ chính xác và thời hạn sử dụng
- Được chuẩn bị bằng Gravimtrically bằng cách sử dụng các cân bằng chính xác đủ điều kiện để đảm bảo sự không chắc chắn tối thiểu
- Ngọn lửa được bịt kín dưới argon thành ống thuốc để có thời hạn sử dụng dài hạn
- Được cung cấp ở định dạng miễn trừ DEA tiện lợi để cải thiện hiệu quả phòng thí nghiệm