Physical & Chemical Property Standards
Đo lường tính chất vật lý & hóa học của một chất là đáng kể trong việc xác định danh tính và độ tinh khiết của nó. Có nhu cầu ngày càng tăng nhanh chóng cho các phòng thí nghiệm để tạo ra dữ liệu phân tích chất lượng cao và đạt được với mức độ chính xác cao trong việc hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm, sử dụng các tiêu chuẩn phân tích.
Khám phá từ nhiều lựa chọn tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo được chứng nhận (CRM) cho nhiều thông số kiểm tra như:
Ngoài ra, danh mục đầu tư của chúng tôi có các tiêu chuẩn hóa dầu được sử dụng rộng rãi trong việc hiệu chuẩn các dụng cụ phòng thí nghiệm được sử dụng trong thử nghiệm dầu mỏ và các sản phẩm phái sinh. Các tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chuẩn điểm Cloud, tiêu chuẩn điểm aniline, tiêu chuẩn số cetane, tiêu chuẩn CFPP, Tiêu chuẩn chưng cất, tiêu chuẩn điểm đóng băng, Tiêu chuẩn điểm đọng sương và Tiêu chuẩn điểm khói.
Products
Related Product Literature
- Brochure: Buffer Calibration Standards for pH Measurements
- Brochure: Physical & Chemical Property Standards for Analytical Characterization
High-Quality Certified Reference Materials (CRMs) for Accurate Calibration of Your Equipment
- Technical Datasheet: Certified Reference Materials: Ready-to-use Certipur® buffer solutions in Titripac®
- Flyer: Melting Point Standards
- Brochure: Brighter Titration Titripur®
- Flyer: Titripac® The Clever Packaging Solution
Reducing environmental impact through sustainable design
- Flyer: Calibrate with Accuracy: Physical and Chemical Property Standards
Titration - Volumetric Reference Materials
Xác định chuẩn chính xác là một tiêu chí quan trọng cho phân tích chuẩn độ chính xác và tương đương. Các sản phẩm Certipur ® cho các tiêu chuẩn thể tích bao gồm các vật liệu tham khảo thứ cấp độ tinh khiết cao cho axit, phép đo kiềm, đo huyết áp, đo phức hợp, phép đo iodometry, và chuẩn độ oxy hóa khử. Tài liệu tham khảo thể tích là lựa chọn hoàn hảo để chuẩn hóa các giải pháp thể tích để tạo ra kết quả đáng tin cậy. Chúng được sản xuất và thử nghiệm rộng rãi phù hợp với các bộ phận của thuốc thử và được đo với độ chính xác cao nhất có thể theo ISO / IEC 17025 và ISO 17034.
Giải pháp tham khảo màu sắc
Để hiệu chỉnh và xác minh dữ liệu xét nghiệm, danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm một loạt các tài liệu tham khảo được chứng nhận cho các giải pháp màu tuân thủ các Dược điển khác nhau, ví dụ như USP, EP hoặc các phương pháp đo màu khác như APHA.
BOD/COD, TOC
BOD (nhu cầu oxy sinh học) là lượng oxy tiêu thụ bởi các vi sinh vật để phân hủy chất hữu cơ trong nước thải. Nhu cầu ôxy hóa học là thước đo lượng ôxy cần thiết để oxy hóa các chất ô nhiễm hữu cơ có trong nước hoặc nước thải. TOC (tổng carbon hữu cơ) đã trở thành một tham số quan trọng được sử dụng để theo dõi tổng mức độ các hợp chất hữu cơ có trong nước thải về tổng hàm lượng carbon.
Đối với các phân tích này, chúng tôi cung cấp tài liệu tham khảo và tiêu chuẩn phân loại phân tích được chứng nhận cũng như các giải pháp sẵn sàng sử dụng cho mục đích hiệu chuẩn cũng như tài liệu ma trận CRM.
TÀI LIỆU THAM KHẢO BỘ ĐỆM P H
Bộ đệm là một chất hóa học duy trì độ pH ổn định của dung dịch khi bổ sung axit hoặc bazơ. Các dung dịch đệm cũng rất cần thiết trong việc duy trì hiệu chỉnh phù hợp các dụng cụ pH. Độ chính xác của phép đo pH bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vật liệu tham chiếu bộ đệm được sử dụng trong quá trình hiệu chuẩn. Các giải pháp và chất tham chiếu được chứng nhận Certipur ® được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17034 và ISO/IEC 17025 nhằm cung cấp cho bạn độ chính xác, độ tin cậy và sự thuận tiện tối đa đồng thời đảm bảo kết quả nhất quán và tránh phân tích lặp lại tốn kém.
Có thể tìm thấy các tiêu chuẩn tham chiếu chất lượng cao để theo dõi và hiệu chuẩn thường xuyên dụng cụ pH của bạn như túi sử dụng một lần, dung dịch có thể sử dụng sẵn (màu hoặc không màu) và các chất đệm gọn gàng tương thích với tất cả các dụng cụ pH trong danh mục bộ đệm pH của chúng tôi.