Lọc
Dù quý khách cần tách và cô đặc protein cùng các phân tử sinh học khác, hay thu thập và loại bỏ tạp chất khỏi mẫu không khí hoặc chất lỏng trước khi tiến hành phân tích tiếp theo, danh mục sản phẩm đa dạng của chúng tôi bao gồm bộ lọc ống tiêm, màng lọc, giá đỡ bộ lọc, cùng các thiết bị lọc dòng chảy tiếp tuyến và lọc ly tâm sẽ đảm bảo mang đến giải pháp phù hợp nhất cho ứng dụng của quý khách. Các sản phẩm lọc đã được kiểm chứng qua thời gian của chúng tôi đã chứng minh hiệu quả trong các quy trình HPLC, phổ khối, chuẩn bị protein, phòng thí nghiệm kiểm tra và kiểm soát chất lượng dược phẩm (QC). Sản phẩm của chúng tôi bao quát toàn bộ dải sản phẩm tiêu hao và thiết bị có thể mở rộng quy mô, phục vụ cho các ứng dụng nghiên cứu, phát triển quy trình, môi trường và sản xuất thương mại.
Giá đỡ màng lọc trong phòng thí nghiệm
Giá đỡ màng lọc được sử dụng kết hợp với màng lọc dạng đĩa cắt, cung cấp sự hỗ trợ cấu trúc và tạo ra lớp kín xung quanh màng lọc để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn của dịch lọc. Giá đỡ màng lọc dạng ống tiêm có thể tái sử dụng phù hợp để lọc hoặc làm trong các lượng chất lỏng nhỏ, nơi cần sử dụng màng lọc có thể thay thế hoặc tháo rời. Giá đỡ màng lọc dành cho quá trình lọc chân không và lọc áp suất có sẵn trong nhiều định dạng và kích thước khác nhau để phù hợp với các đường kính màng lọc đa dạng.
Màng lọc phòng thí nghiệm
Màng lọc, được sản xuất bằng phương pháp kết tủa hoặc kéo giãn vật liệu polymer, được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau (ví dụ: lọc, giám sát hạt bụi trong không khí). Các tính chất của màng lọc khác nhau đáng kể tùy thuộc vào thành phần, phương pháp chế tạo, xử lý bề mặt và kích thước lỗ rỗng.
Các danh mục con nổi bật
Khám phá thêm các danh mục khác
Khám phá các loại bộ lọc ống tiêm đa dạng: với nhiều loại màng lọc, đường kính, kích thước lỗ rỗng và vật liệu vỏ khác nhau, phù hợp cho các phân tích nhạy cảm bằng HPLC, GC và sắc ký ion.
Hãy khám phá các giải pháp lọc của chúng tôi dành cho sản xuất dược phẩm sinh học, bao gồm các bộ lọc dùng trong chuẩn bị môi trường nuôi cấy, hệ thống làm trong và bộ lọc sâu, cũng như các giải pháp tiền xử lý cho quy trình sinh học.
Chọn từ nhiều loại vật liệu lọc khác nhau với dải trọng lượng phân tử cắt lọc rộng, có sẵn ở cả dạng vô trùng và không vô trùng, phục vụ cho việc chuẩn bị mẫu từ thể tích nhỏ đến lớn.
Khám phá các loại bộ lọc ống tiêm đa dạng: với nhiều loại màng lọc, đường kính, kích thước lỗ rỗng và vật liệu vỏ khác nhau, phù hợp cho các phân tích nhạy cảm bằng HPLC, GC và sắc ký ion.
Khám phá loạt thiết bị lọc vô trùng dành cho phòng thí nghiệm, được thiết kế để đảm bảo khả năng lọc đáng tin cậy trong nhiều ứng dụng khác nhau. Đảm bảo tính vô trùng và hiệu quả trong phòng thí nghiệm của bạn với các sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi.