Merck
Trang chủHỗ trợMáy tính & Ứng dụngCông cụ tính toán dung lượng bộ đệm
Công cụ tính toán dung lượng bộ đệm
Giới thiệu về dung dịch đệm sinh học
Chất đệm được sử dụng trong nhiều loại nghiên cứu khoa học để duy trì hoặc kiểm soát độ axit của dung dịch trong phạm vi sinh lý mong muốn, hoặc thậm chí để khởi động một phản ứng cụ thể. Độ pH của các chất ảnh hưởng đến cả tốc độ và hiệu quả của các phản ứng hóa học, cũng như khả năng thu hồi và độ tinh khiết của sản phẩm. Do đó, chất đệm đóng góp đáng kể vào sự biến động của kết quả, và cuối cùng là thành công hay thất bại của các nghiên cứu. Do đó, việc hiểu rõ về dung dịch đệm và tính toán chính xác các thông số của chúng là điều thiết yếu để giảm thiểu sự biến động và các tương tác không mong muốn, từ đó đảm bảo tính đáng tin cậy cho nghiên cứu.
Tìm kiếm sự cân bằng pH của bạn với các hệ thống dung dịch đệm sinh học của chúng tôi.
Cách sử dụng công cụ tính toán chuẩn bị dung dịch đệm
Công cụ tính toán dung dịch đệm này cung cấp một phương tiện dễ sử dụng để tính toán nồng độ molar của dung dịch đệm và chuẩn bị dung dịch đệm dựa trên khối lượng phân tử của chất phản ứng, thể tích mong muốn (L, mL hoặc µL) và nồng độ (M, mM hoặc nM).
Để tính toán lượng dung dịch đệm cần thiết, vui lòng chọn một loại dung dịch đệm từ menu Chọn. Công thức thực nghiệm, pKa, phạm vi pH của dung dịch đệm, khối lượng phân tử và danh sách sản phẩm sẽ hiển thị. Nhập thể tích cuối cùng và nồng độ mong muốn, sau đó nhấp vào “Tính khối lượng”. Khối lượng chính xác của dung dịch đệm sẽ được tính toán bằng gam và công thức pha chế từng bước sẽ được cung cấp tự động để hỗ trợ việc chuẩn bị dung dịch đệm.
Nhấp vào danh sách kết quả sản phẩm để xem thông tin chi tiết về các loại dung dịch đệm hiện có và đặt hàng.
CAS #:
Empirical Formula:
pKa:
Buffer pH Range:
Formula Weight (g/mol):
Formula weight
g/mol
Desired final volume
Desired concentration
  Mass=   g
Error with Formula Weight
Please check Desired Final Volume
Please check Desired Concentration
Please make a selection
Results based on your selection:
Your stock solution of is calculated to be based on the formula weight of g/mol.
To make a solution, add g of to deionized water.
Adjust the final volume of the solution to with deionized water.
Adjust the pH as needed
Tính toán nồng độ đệm: Công thức và phương
trình
  • Phương trình tính dung dịch molar: nồng độ molar mong muốn × khối lượng công thức × thể tích dung dịch cuối cùng (L) = khối lượng nguyên liệu cần
    thiết
  • Phần trăm theo khối lượng (w/v): (% đệm mong muốn / 100) × thể tích đệm cuối cùng (mL) = g nguyên liệu ban đầu cần thiết
  • Phương trình Henderson-Hasselbach: pH = pKa + log [A-]/[HA]
Phương trình Henderson-Hasselbalch cho phép xác định pH của dung dịch đệm khi biết pKa.1 Dung dịch đệm bao gồm một axit và một muối của bazơ liên hợp của axit đó. Nếu biết pH và pKa, có thể tính được lượng muối (A-) và axit (HA). Khi lượng muối bằng lượng axit, pH sẽ bằng pKa và đạt được khả năng đệm tối đa. 
Tham khảo
1.
Henderson LJ. 1908. CONCERNING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRENGTH OF ACIDS AND THEIR CAPACITY TO PRESERVE NEUTRALITY. American Journal of Physiology-Legacy Content. 21(2):173-179. https://doi.org/10.1152/ajplegacy.1908.21.2.173