Trình tạo mã Data Matrix ReadyStream®
Tạo mã Data Matrix tùy chỉnh để sử dụng với hệ thống ReadyStream®
Sử dụng công cụ này để tạo mã Data Matrix tùy chỉnh một cách thuận tiện, nhằm mở rộng khả năng của hệ thống ReadyStream®. Các mã Data Matrix thử nghiệm được tạo tự động có thể được tích hợp vào quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn hoặc in ra và gắn vào sản phẩm cần thử nghiệm.
Quy trình tạo mã Data Matrix với các thông số do bạn tự thiết lập
Nhập dữ liệu thử nghiệm
Sử dụng công cụ ở trên để điền thông tin cần thiết vào các trường bắt buộc cho thử nghiệm của bạn.
Bước 1.Nhập tên và mô tả của thử nghiệm của bạn, đồng thời điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc khác. Thể tích, nồng độ và tốc độ dòng chảy là các trường thông tin bắt buộc để tạo mã.
Bước 2.Để thiết lập nhiệt độ phân phối, hãy đánh dấu vào ô “Thêm nhiệt độ” và điền vào biểu mẫu bổ sung. Chọn chế độ ưu tiên là “Nhiệt độ” hoặc “Tốc độ dòng chảy”.
Xin lưu ý rằng một số trường có giới hạn về độ dài văn bản hoặc giá trị. Khi đó, một thông báo lỗi màu đỏ sẽ hiển thị ngay dưới trường đó để giải thích vấn đề. Bạn sẽ không thể tạo mã vạch cho đến khi tất cả các lỗi được khắc phục. Để xem phạm vi nhập liệu hợp lệ, hãy di chuột qua các biểu tượng thông tin.
Tính thể tích
Để hỗ trợ việc xác định thể tích, đặc biệt đối với các kích thước mẫu không chuẩn, bạn cũng có thể sử dụng công cụ tính thể tích.
Bước 3.Để hỗ trợ việc xác định thể tích, đặc biệt là đối với các kích thước mẫu không theo tiêu chuẩn, bạn cũng có thể sử dụng công cụ tính thể tích. Nhấp vào “Tính thể tích”.
Bước 4.Nhập kích thước mẫu (tính bằng gam) và hệ số pha loãng, sau đó nhấp vào “Tính toán”.
Bước 5.Nhấp vào “Áp dụng” để thêm dung lượng phương tiện đã tính toán vào trường “Dung lượng phương tiện”.
Tạo và xuất mã Data Matrix
Tạo mã vạch để quét trên hệ thống ReadyStream®.
Bước 6.Nhấp vào “Tạo” để tạo mã ma trận dữ liệu. Mã sẽ xuất hiện. Nhấp vào “In/Xuất”.
Bước 7.Chọn các cột cần hiển thị, chọn định dạng PDF hoặc PNG... hoặc nhấp vào "In".
Bước 8.Từ cửa sổ Xem trước, hãy nhấp vào “Xuất PDF”, “Xuất PNG” hoặc “In” để tải xuống tệp hoặc mở các tùy chọn in.
Bước 9.Khi có thông báo, hãy quét mã ma trận dữ liệu tương ứng vào hệ thống ReadyStream® bằng máy quét mã vạch. Thông tin từ mã ma trận dữ liệu sẽ được hiển thị trên bộ phận phân phối của hệ thống ReadyStream®.