EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND
Revista espanola de enfermedades digestivas : organo oficial de la Sociedad Espanola de Patologia Digestiva
[ Patient information. Megaloblastic anemia and atrophic gastritis].
PMID 21736402