EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND
Giornale italiano di nefrologia : organo ufficiale della Societa italiana di nefrologia
[Effect of non-calcium-based phosphate binders on vascular calcifications in patients on hemodialysis: clinical experience and hypotheses].
PMID 21809303