EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND
Revista espanola de enfermedades digestivas : organo oficial de la Sociedad Espanola de Patologia Digestiva
Chromoendoscopy for H. pylori infection--time for a reaction?
PMID 22300109