EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND
RoFo : Fortschritte auf dem Gebiete der Rontgenstrahlen und der Nuklearmedizin
An endovascular technique for treatment of high-risk iatrogenic aortic pseudoaneurysms with the ethylene vinyl alcohol copolymer onyx and aortic stent grafting.
PMID 23154857