EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND
Revista espanola de quimioterapia : publicacion oficial de la Sociedad Espanola de Quimioterapia
[Streptococcus suis type 2: emerging pathogen producer of meningitis].
PMID 23303262