EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND
JBR-BTR : Organe de la Societe Royale Belge de Radiologie (SRBR) = Orgaan Van de Koninklijke Belgische Vereniging Voor Radiologie (KBVR)
Radiologic findings and percutaneous treatment of a rare giant soft tissue hydatid cyst.
PMID 24479288