EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND
Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology : JDDG
Pseudosyndaktylie - eine entzi??_ndliche und fibrotische Wundheilungssti??i??rung bei rezessiver Epidermolysis bullosa dystrophica.
PMID 26612797