EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND
Der Hautarzt; Zeitschrift fur Dermatologie, Venerologie, und verwandte Gebiete
[Comment on the contribution by A. Schulze-Dirks and P. J. Frosch. Contact allergy to mephenesin].
PMID 8150630