气体采样袋和采样器
气体采样袋被公认为是挥发性有机化合物(VOC)以及轻质和永久性气体取样的一种经济有效的方法。我们已经扩大了我们的Tedlar气体采样袋产品线,以提供额外的尺寸,而且现在可提供含螺帽阀的产品。我们还为我们的惰性多层铝箔袋生产线增加了更多的尺寸。除了多种薄膜类型外,我们还可提供两种不同类型的阀门,阀门安装了我们独有的低流失Thermogreen™LB-2隔膜。
气体采样袋-产品详细信息和订购信息
Tedlar尔气体采样袋(取代惰性膜袋)-订购信息 返回顶部
Tedlar是公认的全空气取样标准品,仅次于苏码罐 ,能够测量百万分之几浓度范围内的低浓度VOC和永久气体。
气体采样袋
推/拉锁阀(PLV)
螺帽阀(SCV)
主要特点和好处:
  • 只有Supelco公司的气体Tedlar袋在阀门内部安装了行业内最低流失的Thermogreen LB-2隔膜,以防止隔膜对样品的污染。
  • 有两种阀门可供选择–螺帽阀(SCV)或推/拉锁阀(PLV)
  • 低本底污染
  • 有化学惰性
  • 耐磨
Tedlar气体采样袋的性能
薄膜 厚度 拉伸
强度
最大操作温度  比重 氧气透过率 水蒸气透过率 二氧化碳透过率
Tedlar       2毫升 8000 psi
(55 MPa)
204 ºC(400 ºF) 1.7 50毫升/(平方米×天) 9-57克/(平方米×天) 172毫升/(平方米×天)
惰性箔气体采样袋-订购信息 返回顶部
带Thermogreen隔膜的Supel惰性箔气体采样袋是一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)等低分子量化合物和永久性气体取样的理想选择
主要特点和好处:
  • Thermogreen聚合物具有行业最低流失率,可防止样品受隔膜污染。
  • 由两层铝膜外层组成的多层箔组合物为渗透通过袋壁的气体提供了很大的屏障
  • 唯一能长期保存硫化氢的铝箔袋材料,约可保存5~7天
  • 大多数推荐化合物的样品稳定性可达5天(进入下面的应用)
  • 有化学惰性,防潮避光
由于其本底水平,不推荐用于低ppm VOC
惰性铝箔气体采样袋的化学成分和物理性能
层组成 拉伸强度 比重 最大操作温度 渗透性
二氧化碳 氧气 水蒸气
1. 0.002”聚乙烯。
2. 0.0003“铝箔。
3.聚乙烯
4.铝(金属化)
5. 60号尼龙
24磅/英寸 1.09 g/mL 87 ºC(188.6 ºF) 0.0005 cc/100 in²/天 0.0006 g/100 in²/天 0.0006 g/m²/天
方法/应用适用性 返回顶部
方法/应用 化合物 Tedlar 惰性箔
EPA 18 气态有机化合物;GC色谱法测定挥发性有机化合物 X NR
NR = 否
建议
EPA0040 挥发性有机化合物 (VOC) X NR
EPA TO-3 挥发性有机化合物 (VOC) X NR
EPA TO-12 非甲烷有机化合物(NMOC) X NR
EPA TO-14A/TO-15 mod. GC / MS分析挥发性有机化合物(VOC) X NR
ASTM D5504-01/-08 GC分析天然气和燃料中的硫化合物 X NR
NIOSH 3704 四氯乙烯 X NR
NIOSH 6603 二氧化碳 NR X
OSHA ID-172 工作场所大气中的二氧化碳 NR X
OSHA ID-210 一氧化碳 NR X
垃圾填埋气体/沼气(LFG) 氢、硫化氢、甲烷、一氧化氮、氧 NR X
蒸气入侵 DCE,TCE,1,1,1-TCA,PCE,苯,甲苯 X NR
校准混合物标准品/气体混合物的制备 X X
化合物/分析物推荐气体采样袋-硫化合物,VOC 返回顶部
硫化合物 推荐采样袋材料  
Tedlar 惰性箔  
n-丁基硫醇 NS NS
NS = 不合适
S=按推荐方式使用时合适
R=推荐
叔丁基硫醇 R R
乙基硫醇  S* R
异丁基硫醇  S* NS
异丙基硫醇  S* R
甲硫醇  S* R
n-丙基硫醇  S* R
二硫化碳  S* NS
硫化羰基 R R
二乙基硫醚  S* NS
二乙基二硫化物 NS NS
二甲基二硫化物 NS NS
二甲基硫  S* NS
乙基甲硫醚  S* NS
硫化氢 NS  R‡
2,5-二甲基噻吩 NS NS
2-乙基噻吩 NS NS
3-甲基噻吩 NS NS
四氢噻吩 NS NS
噻吩  S* NS
* 24小时内分析化合物
‡ 48小时内分析化合物
VOC 推荐采样袋材料  
Tedlar 惰性箔  
丙酮 NS S
NS = 不合适
S=按推荐方式使用时合适
R=推荐
乙腈 NS S
丙烯腈 NS S
氯丙烯 R S
R S
溴乙烷 R S
醋酸丁酯 NS S
乙酸乙酯 NS S
四氯化碳 R S
氯仿 R S
二氧化碳 R   R‡
一氧化碳 R   R‡
1,2-二氯乙烷 R S
二氯丙烷 R S
乙烯 R S
庚烷, R S
己烷 R S
异辛烷 R S
异丙醇 R S
甲烷 R   R‡
甲基乙基酮 NS S
二氯甲烷 R S
甲基叔丁基醚 R S
辛烷 R S
全氯乙烯 R S
丙烯 R S
环氧丙烷 R S
四氢呋喃 R S
甲苯 NS S
1,1,1-三氯乙烷 R S
三氯乙烯 R S
偏氯乙烯 R S
p-对二甲苯 NS S
‡ 48小时内分析化合物  
真空袋取样泵 返回顶部
我们的袋式取样器的设计可使采样气体直接流向袋口,而无需首先通过真空泵,从而能避免污染您的样品。取样泵是将空气从盒子中取出,形成真空;然后箱内的负压使空气进入进气口并流入袋中。通过调节流量控制阀可以达到所需的流量。未经UL或EX认证的产品。
规范 型号1060 型号1062 型号1063
特性:
  • 通过窗口查看
  • 携带带
  • 充电电池
  • 用于快速取样叠层和排放气体,无交叉污染。
  • 通过窗口查看
  • *10 L取样袋可自动关机
  • 2分钟就能装满10L的取样袋
  • 充电电池
  • 控制器可以编程为按顺序抽取样本;具有电池备份的内存
  • 可选择1毫升/分钟临界孔口以提供低采样速率
  • 充电电池
  不包括电池充电器,需单独订购
尺寸:
(高×宽×长)
6 英寸x 8英寸x 9.3英寸
(15.2×20.3×23.6厘米)
9 in.x 14.6英寸x 21.7英寸
(22.9×37.1×55.1厘米)
9 in.x 14.6英寸x 21.7英寸
(22.9×37.1×55.1厘米)
重量: 5磅(2.3公斤) 17磅(7.7公斤) 27磅(12.2公斤)
推荐: 单个1-2升气体采样袋 单个1-10升气体采样袋 6个1升气体采样袋
直接真空吸力: 162英寸(411厘米)水 *27英寸(68.6厘米)水 297英寸(754.4厘米)水
流速: 100—1900毫升/分钟;安装针形阀用于粗流量控制 1-5升/分钟;安装转子流量计,用于粗流量控制 1-5升/分钟;安装针形阀用于粗流量控制
临界孔-1毫升/分钟:24667
不锈钢滤网,40微米:24672
进样口: 适用任何1/4"OD惰性管道 适用任何1/4"OD惰性管道 适用任何1/4"OD惰性管道
运行时间: 最长8小时 最长8小时 最长8小时
电源要求: 12V电池,1.3A/小时 12V电池,5.2A/小时 12V电池,5.2A/小时
充电时间: 9 小时 9 小时 9 小时
采样器: 24622-U 24623 24647
  不包括电池充电器,需单独订购
电池充电器(110V): 24643(1.3A/小时) 24644(5.2A/小时) 24644(5.2A/小时)
通用充电器(110V/240V): 24697-U 24697-U 24697-U
更换电池: 24635(1.3A/小时) 24636(5.2A/小时) 24636(5.2A/小时)
*型号1062包含一个可控泄漏口,以防止气体采样袋过满。
 商标
  1. Tedlar - E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc.
  2. Supel, Thermogreen - Sigma-Aldrich Co. LLC