空气监测
吸附剂选择指南
碳吸附剂选择通用指南
Supelco 碳吸附剂的物理性质
吸附剂交叉参考
除了下表中列出的通用指南外,还有一份标题为“A Tool for Selecting an Adsorbent for Thermal Desorption Applications(热解吸用吸附剂的选择工具)”的技术报告 (1,770Kb pdf - T402025),通过颜色编码性能图突出介绍了最常用吸附剂之间的相对差异。
返回顶部
碳吸附剂选择通用指南
对于多层管,在强吸附剂前使用弱吸附剂。例如,在Carbopack B前使用Carbopack™ C。
分析物的相对大小 (1) 推荐材料(由弱到强列出)
> C20 Carbotrap™ F, Carbopack F
C12-C20 Carbotrap C, Carbopack C, Carbotrap Y, Carbopack Y
C5-C12 Carbotrap B, Carbopack B
C3-C9 Carboxen™ 1016, Carbotrap X, Carbopack X, Carbopack Z
C2-C5 Carboxen 569, Carbosieve™ G, Carboxen 1000, Carbosieve S-III, Carboxen 1021, Carboxen 1018, Carboxen 1003, Carboxen 1012
(1) 分析物大小相对于正构烷烃而言,考虑到的是所有原子,而不仅仅是碳。例如,虽然1,2-二氯乙烷是C2,但两个氯原子使其具有C4和C5之间的相对大小。
返回顶部
Supelco碳吸附剂的物理性质
吸附剂 BET表面积1
(m2/g)
密度 (g/mL)
孔隙率 (cc/g)
微孔孔径
(Å)
微孔 中孔 大孔
石墨化炭黑(20/40目)
Carbotrap F 5 0.69 - - - -
Carbotrap C 10 0.68 - - - -
Carbotrap Y 24 0.45 - - - -
Carbotrap B 100 0.37 - - - -
Carbotrap X 240 0.43 - 0.62 - 100
Carbopack石墨化炭黑(60/80目
Carbopack F 5 0.64 - - - -
Carbopack C 10 0.68 - - - -
Carbopack Y 24 0.42 - - - -
Carbopack B 100 0.35 - - - -
Carbopack Z 220 0.18 - 1.73 - 255
Carbopack X 240 0.41 - 0.62 - 100
碳分子筛
Carboxen-1016 75 0.40 - 0.34 - -
Carboxen-569 485 0.58 0.20 0.14 0.10 5 - 8
Carboxen- 10212 600 0.62 0.30 - - 5 - 8
Carboxen-10182 675 0.60 0.35 - - 6 - 8
Carbosieve S-III3 975 0.61 0.35 0.04 -  4 - 11
Carboxen-1003 1000 0.46 0.38 0.26 0.28 5 - 8
Carbosieve G 1160 - 0.49 0.02 -  6 - 15
Carboxen-1000 1200 0.48 0.44 0.16 0.25 10 - 12
Carboxen-1012 1500 0.50 - 0.66 - 19 - 21
1 Brunauer、Emmett、Teller (BET)表面积计算
2 微孔、单孔碳筛
3 闭孔结构
返回顶部
吸附剂对照检索
吸附剂 Supelco等效或替代品
Ambersorb® 347    Carboxen 564
Anasorb C300 Hopcalite
Anasorb CMS Carboxen 564, Carboxen 1000, Carbosieve S-III
Anasorb CSC Coconut charcoal
Anasorb GCB1 Carbopack B, Carbotrap B
Anasorb GCB2 Carbopack C, Carbotrap C
Anasorb 708 Chromosorb® 108
Anasorb 727 XAD-4
Anasorb 747 Carboxen 564, Carboxen 1000, Carbosieve S-III
Carbograph 1 Carbopack B, Carbotrap B
Carbograph 2 Carbopack C, Carbotrap C
Carbosphere Carboxen 1000
Graphpac-GC Carbopack B, Carbotrap B, Carbopack C Carbotrap C    
Hydrar Hopcalite
Purosieve Carboxen 1000
Spherocarb Carboxen 1000
Tenax® GC Tenax® TA