空气监测
被动(扩散)采样概述
概述
被动或扩散采样基于气态介质(分析物)的分子扩散性质,穿透采样介质表面,扩散进入采样吸附剂的过程。与主动(抽吸)采样不同,被动采样器不需要采样泵(昂贵的泵),没有机械部件,并且易于使用(无需泵操作或校准)。采样后,可使用溶剂或热脱附使吸附的分析物从吸附剂上解吸下来
被动/扩散采样的优势:
  • 小巧,便携,低调,经济
  • 可检查8小时到数周/月的平均污染水平
  • 无需监控,无噪音,可用于危险环境
  • 低成本,可部署多个采样点(如,重度污染“热点”;或特殊地形下的长期检测数据)
  • 可用于个体监测(呼吸区)、室内空气分析和室外环境空气分析
根据菲克定律,我们知道采样率(Q)是指定分析物的扩散系数(D)和采样器的几何常数(K)的函数:Q = D.K。对于给定的分析物,扩散系数(D)始终保持不变;因此,为提高采样率(Q),必须提高几何常数(K):K = S/l,其中,S是扩散表面,l是扩散表面和吸附表面之间的距离。
大部分市售被动/扩散采样器都是平面或轴向形状的,并具有较低的采样率和有限的采样容量。因此,在短期分析(由于采样率低)或长期采样(由于低容量导致分析物反向扩散)过程中,灵敏度可能会受到影响。我们的径向同轴设计通过改进几何形状,规避了这些问题。
20世纪90年代中期,一种具有革命性径向对称设计的被动采样器被开发出来,现在作为radiello®品牌进行销售。访问 radiello 中心 了解有关这种扩散式空气采样产品系列的更多应用和订购信息。
我们的新型DSD-DNPH采样设备 是一种高效的扩散采样器,专为测定室内空气中的醛和酮而开发。
我们的新型DSD-DNPH采样设备 是一种高效的扩散采样器,专为测定室内空气中的醛和酮而开发。
SPME-扩散采样纤维手柄(DFH)
DFH用于使用SPME进行TWA空气采样
安装有SPME-FFA 的SPME-扩散采样纤维手柄(DFH)可用于测定空气中挥发性有机化合物(VOC)的时间加权平均(TWA)浓度。在使用SPME的传统采样中,纤维头延伸至其穿刺针的外部,而在TWA被动采样中,纤维以已知距离缩回至穿刺针内。SPME-DFH以这样的方式作为被动采样设备进行采样。 点击此处了解更多内容。