空气检测
热脱附管
 综述
热脱附介绍
Supelco生产的综合吸附管 - Carbotrap™管 - 为捕获和热脱附有机化合物提供卓越的性能。选择合适的吸附剂对于实现热脱附应用的最佳结果至关重要。选择合适的吸附管对获得好的热脱附应用的结果至关重要,一个理想的热脱附管将在整个采样周期内捕获并保留目标化合物,然后允许所有分析物脱附而不发生热分解。释放速度应尽可能快,以尽量减少分析时间并提供最有效的分离。稳定的吸附剂通过最小化分解产物干扰来确保最佳的检测限度。
Multi-Bed吸附管
因为没有一种吸附剂能够独自捕获并有效释放所有化合物,许多Carbotrap™热脱附管包含不止一种吸附剂。多床吸附剂使您能够在一次采样中分析范围更广泛的化合物。
在多床吸附管中,吸附剂按照从样品入口到样品出口的吸附强度依次增加的顺序排列。样品中最大的分子被第一吸附床捕获。较小的分子被后续的更强的吸附床所捕获。为了避免分析物通过太强的吸附剂,解析流始终与样品收集流的方向相反。
热脱附管的构造
热脱附管的设计及其内件对于空气监测系统的性能至关重要。玻璃管毛坯的制造符合精密公差的要求,以确保批次间性能的一致。为了识别,我们给每个玻璃管一个独特的编号用作标记。热脱附管通常由玻璃或不锈钢制成,用玻璃棉、金属丝网或玻璃熔块将吸附剂固定就位。管长度和外径由选择的仪器决定。具有较大内部体积(4mm I.D.或更大)的管通常用于取样,因为它们能够容纳相对大尺寸的吸附剂床。可通过将分析物从大I.D.的采样管转移至较小I.D.(1-2mm)的管中,从而将样品“聚集”到更小的体积来进行分析结果的优化。随后从小I.D.脱附管解吸附到色谱柱,可以提供更高的线性脱附流速,将样品更快速地输送到色谱柱中,并以更窄的谱带进行输送。
空管
我们用箭头标记这些经特殊清洗和硅烷化的玻璃管,以指示取样流的方向。在这个方向上用更强的吸附剂来填充。你可以在一个空的4mm I.D. 管中装填用于空气取样的吸附剂,或用于热萃取分析的固体样品(土壤,塑料等)。使用我们空的1mm I.D.和2mm I.D.管来创建您自己的聚集管,以获得更好的色谱分析。
为了捕获高度敏感的化合物,在入口处使用的是带有玻璃熔块的吸附管而非玻璃纤维塞。玻璃熔块将吸附剂保持在适当的位置,而不发生吸附或分解分析物; 玻璃纤维塞可以吸附或降解敏感的化合物。
 热脱附仪适用热脱附管
用于DANI,Markes,OI Analytical和Shimadzu仪器的热脱附管(订购信息)
Supelco提供与DANI、Markes、OI Analytical和Shimadzu热脱附仪完全兼容的不锈钢和玻璃预填装热脱附管。每个玻璃热脱附管都配备独特的数字代码-128条形码。每个不锈钢热脱附管都具有高质量的管标记和独特的编号。这些管子经过预处理,通过QA测试,并可以与我们独有的TDS³储存容器一起使用。也可用黄铜端盖配件来密封。
用于Teledyne Tekmar仪器的热脱附管(订购信息)
Supelco为Teledyne Tekmar仪器提供玻璃和不锈钢热脱附管。 我们的预填装管经过热处理,并经背景水平和背压测试。¼英寸O.D.管密封在我们独有的TDS3™储存容器中,½英寸O.D.管密封在玻璃储存容器中。适用AEROTrap 6000仪器。
用于Gerstel Thermo脱附仪的热脱附管(订购信息)
Supelco提供与Gerstel仪器完全兼容的不锈钢和玻璃预填装样品管。每个管都经过热处理,并进行背压和背景的批量测试。预填装管密封在我们独有的TDS3™储存容器中。所有预填装的玻璃采样管都在入口处加入了玻璃熔块,从而提高了它们的性能,而且单独编号。不锈钢管在入口和出口都使用SS筛网,以保持吸附剂床在使用过程中的安全。 每个不锈钢管包含两个不锈钢筛网。
用于CDS/DYNATHERM仪器的热脱附管(订购信息)
Supelco为DYNATHERM热脱附仪提供完整的预填装热脱附管和空管。每根管子都单独编号,进行热处理,并批量测试背压和背景。预包装的标准取样管密封在我们独有的TDS3™储存容器中,快速流量管用Swagelok®配件密封。所有预填装的采样管都在入口处加入了玻璃熔块,从而提高了其性能。聚集管用于重新聚集样品,能够对早期洗脱化合物更好地进行色谱分析。
  返回页首
 VOST堆叠采样管 (订购信息)
VOST(挥发性有机采样系统)采样管的设计符合美国环保局SW-846方案0030中的规定。每个管都有独立的编号,预处理并用不锈钢Swagelok®配件密封,然后储存在玻璃储存容器中。每批都进行背景和背压测试。
  返回页首