硅烷化试剂
甲硅烷基化是应用最广泛的衍生化技术。几乎所有在气相色谱分离中存在问题的官能团(羟基、羧酸、胺、硫醇、磷酸盐)都可以通过甲硅烷基化试剂衍生化。它涉及用烷基甲硅烷基取代化合物上的酸性氢,例如-SiMe3。衍生物通常极性较小,挥发性较强,热稳定性较强。甲硅烷基的引入还可用于增强衍生物的质谱性能,方法是产生结构研究中使用的更有利的诊断碎裂模式,或利用选定的离子监测和相关技术的痕量分析中使用的特征离子。 
查看在线目录中的甲硅烷化产品
甲硅烷化应用 
Analytix问题2/2004(PDF392KB)
BSA + TMCS (PDF 108 KB)
BSA + TMCS + TMSI (PDF 109 KB)
BSTFA (PDF 93 KB)
BSTFA + TMCS (PDF 110 KB)
DMDCS (PDF 85 KB)
甲苯含5%DMDCS(PDF 101KB)
Analytix问题2/2004(PDF392KB)
HMDS (PDF 91 KB)
HMDS+TMCS (PDF 92 KB)
HMDS+TMCS+吡啶(PDF 95KB)
Rejuv-8TM (PDF83KB)
甲硅烷基化概述(PDF 716KB)
N-叔丁基二甲基甲硅烷基咪唑(PDF 90KB)
TMCS (PDF 105 KB)
TMSI (PDF 104 KB)
TMSI+吡啶(PDF 105KB)