Timestrip®时间指示标签
Timestrip® 时间指示标签是简便的时间提示标签,可帮助您在工作场所中遵守规定的时间。激活Timestrip并将其贴在您的产品或设备上,即可看到时间期限。无需标记和计算日期。Timestrip®适用于提醒物品开封、部件更换、维护检查、完成反应和许多实验室应用的时间。
扩展范围产品目录中新增3种Timestrip®时间指示标签,您现可使用Timestrip®监测从30分钟到12个月之间的任意15种时间段。
93064
1 个月
07603
3 个月
06797
6 个月
74831
12 个月
Timestrip® 定制 解决方案使您能够设计自己的Timestrip。您可选择从5分钟至几年范围内的任意时间、印上您的logo或校正使其可用于冰箱中。
特色和优势
Timestrip® 时间指示标签是小巧的不干胶标签,可以直接贴在产品或设备上并且可持续观察。它们能够以静止状态保存在室温下,并在第一次开启或开始执行任务时激活。这些标签是一次性用品,可以在到达预设时间时与所监测产品一起轻松处理掉。
工作原理和激活方法
每个标签都含有白色多孔薄膜,透过薄膜可以看到有色液体以已知速度流动。较长时间显示为红色,较短时间显示为蓝色。用拇指和食指用力挤压激活按钮,使所有液体从水泡中流出。一条有色线条立即出现,用于确认标签已激活。随着时间推移,有色区域不断前进,当观察窗口被完全填满时,表示时间结束。
1小时 Timestrip的观察窗口稍有不同
规格
每个 Timestrip®标签的所有规格可从相应的产品详细信息页面上获取
类型 不重复,一次性使用
激活特点
手动激活按钮位于上方(12个月按钮在背面)
有色线条出现,表明已激活。
指示 有色区域沿观察窗口中的时间标记前进。
时间准确性 在等温情况下+/- 15%。经过校准,以用于平均室温环境(22°C)。
尺寸 40 x 19 mm (1 小时标签为 32 x 19mm)
质量保证 Produced under ISO9001:2008
推荐储存条件 室温,湿度20-80%。阴凉环境。
保护 防水设计
货号 描述 包装规格
89148 Timestrip 1 小时 10EA, 100EA, 500EA
80956 Timestrip 12 小时 10EA, 100EA, 500EA
88790 Timestrip 7 天 10EA, 100EA, 500EA
93064 Timestrip 1 月 10EA, 100EA, 500EA
07603 Timestrip 3 月 10EA, 100EA, 500EA
06797 Timestrip 6 月 10EA, 100EA, 500EA
74831 Timestrip 12 月 10EA, 100EA, 500EA