Trace分析
离子色谱
用于主要离子色谱应用的认证参考物质
离子色谱技术是目前分析实验室中的一项重要技术,它可将水相离子的测定至ppt级别,是该水平离子定量分析的最佳方法之一。此外,离子色谱仪及色谱柱的发展也使得这种技术成为一种快速、简单和可靠的工具。
离子色谱标准品的质量也需要随着现有硬件条件的升级而提高。选择合适的离子色谱系统校准和质控标准品很重要。提供了多种用于离子色谱的认证参考物质,从单离子标准品到多离子标准品。这些标准品经常用于被环境、食品和饮料行业。然而,制药或半导体等其他行业则可能需要更高的质量认证标准以符合GMP的要求。
这一趋势通过基于欧洲96/23/EG指南中关于认证参考物质(CRM)使用的相关广泛规定而得到进一步的增强:…第3.1.1.2节,真实性的测定(某组分的精度)是这样被描述的:“真实性只能采用CRM进行确定,应该在任何可能的条件下使用CRM…美国FDA(食品和药物管理局)在其检查指南中要求了分析方法中参考标准品的使用。ISO(国际标准化组织)也出版了6篇以上有关认证参考物质的文献。
认证标准品溶液 (TraceCERT®)
TraceCERT® 认证参考物质是在符合ISO/IEC 17025(用于检测和校准实验室能力的通用要求)和ISO34指南标准(对于参考物质生产者能力的通用要求)双重标准的条件下进行生成的。证书内容包括测量不确定度、可追溯性和有效期等认证信息。在大多数情况下,对无机单离子标准品的相关杂质进行了标注。
PRIMUS – 基础多离子标准品
在2003推出PRIMUS标准品时多元素离子CRM的数量还是比较少的。通过与位于瑞士圣加仑的EMPA(原国家化学计量研究院)合作,使得该系列产品得到了不断的发展。
EMPA是基于高纯度盐而对起始物质的确切含量进行确定的。这些主要物质中每种盐的含量经两种独立方法而确定。而相应的分析也是与德国计量学院BAM合作完成的。
主要起始物质用高纯度水进行稀释,并采用高精度称重和足够洁净的室环境以确保达到每个浓度为10 mg/kg的多离子标准品。只有采用复杂的生产程序时,才有可能达到0.2%的相对不确定性。
为确保PRIMUS标准品的质量,每一瓶标准品都是密封在一个铝袋中以减少溶剂损失和保持数年内的浓度稳定。每种产品都提供纸质版证书,其中包括关于EMPA和BAM对起始物质进行特性描述的详细证明报告,认证内容的可追溯性,评估测量不确定性和失效日期。
你知道吗...
...每一台全新的万通 IC仪中都含有一组我们的PRIMUS多元素阳离子或多元素阴离子标准品?
...Metrohm极力推荐使用PRIMUS标准品用于它们仪器的校准及验证?
50 mL HDPE 瓶
货号 产品名称 离子 来自 证书实例
89316 认证的多元素离子色谱阳离子标准品溶液 10 mg/kg each:
Li, Na, K, Mg, Ca
Li2CO3, NaCl, KCl, MgO, CaCO3 in diluted HCl
89886 认证的多元素离子色谱阴离子标准品溶液 10 mg/kg each:
F-, Cl-, Br-, NO3-, PO43-, SO42-
NaF, NaCl, NaBr, NaNO3, Na2SO4, Na2HPO4 水溶液
返回顶部
多离子标准品
100 mL HDPE瓶(2 L用于MARGA)
货号 产品名称 离子 来自 证书实例
69734 用于IC的多元素阴离子标准品1 3 mg/L: F-
10 mg/L: Cl- 
20 mg/L: Br-, NO3-, SO42-
30 mg/L: PO43-
NaBr, NaCl, NaF, NaNO3, Na2HPO3, Na2SO4 水溶液
53798 用于IC的多元素阴离子标准品2 1000 mg/L each: F-, Cl-, Br- NaF, NaCl, NaBr 水溶液
55698 用于IC的多元素阴离子标准品3 1000 mg/L each: NO3-, PO43-, SO42- NaNO3, Na2HPO3, Na2SO4 水溶液
80124 用于MARGA(Metrohm空气监控仪)的阴离子校正标准品 0.25 mg/L each: Br-, Cl-, NO3-, NO2-, SO42- NaBr, NaCl, NaF, NaNO3, NaNO2, Na2SO4 水溶液
91286 用于IC的多元素阳离子标准品1 50 mg/L: Li
200 mg/L: Na, K, Mg
400 mg/L: NH4+
1000 mg/L: Ca
Li2CO3, NaNO3, KNO3, Mg metal, CaCO3, NH4Cl in ≤0.1% HNO3
93159 用于IC的多元素阳离子标准品2 100 mg/L each: Ba, Ca, K, Li, Mg, Mn, Na, NH4+, Sr NH4Cl, BaCO3, CaCO3, Li2CO3, Mg metal, Mn metal, KNO3, NaNO3, Sr(NO3)2 in ≤0.1% HNO3
73638 用于MARGA(Metrohm空气监控仪)的阳离子校正标准品 0.25 mg/L each: NH4+, Ca, Li, Mg, K, Na NH4Cl, CaCO3, Li2CO3, Mg metal, KNO3, NaNO3 in ≤0.1% HNO3
返回顶部
无机阴离子标准品
除非特定声明,则默认1000 mg/L,100mL HDPE瓶
货号 产品名称 来自 证书实例
78476 用于IC的溴酸盐标准品 KBrO3 水溶液
43147 用于IC的溴酸盐标准品 NaBr 水溶液
73166 用于IC的氯酸盐标准品 KClO3 水溶液
39883 用于IC的氯离子标准品 NaCl 水溶液
06740 用于IC的氯离子标准品 (10’000 mg/L) NaCl 水溶液
40121
用于IC的络酸盐标准品
KCrO4 水溶液
90157 用于IC的氰离子标准品 K2Zn(CN)4 水溶液/KOH
77365 用于IC的氟离子标准品 NaF 水溶液
41271 用于IC的碘离子标准品 KI 水溶液
53638
用于IC的硝酸盐氮标准品
NaNO3 水溶液
74246 用于IC的硝酸盐标准品 NaNO3 水溶液
36427 用于IC的亚硝酸盐氮标准品 NaNO2 水溶液/NaOH (pH ~11)
67276 用于IC的亚硝酸盐标准品 NaNO2 水溶液/NaOH (pH ~11)
76462 用于IC的高氯酸盐标准品 HClO4 水溶液
95924 用于IC的磷酸盐磷标准品 Na2HPO4 水溶液
38364 用于IC的磷酸盐标准品 Na2HPO4 水溶液
18895
用于IC的硅酸盐标准品
Na2O3Si • 9H2O 水溶液
75306 用于IC的磷酸盐磷标准品 Na2SO4 水溶液
90071 用于IC的硫酸盐标准品 Na2SO4 水溶液
79735 用于IC的硫酸盐标准品 (10’000 mg/L) Na2SO4 水溶液
返回顶部
无机阳离子标准品
1000 mg/L, 100 mL HDPE 瓶
货号 产品名称 来自 证书实例
89503 用于IC的铵氮标准品 NH4Cl 水溶液
59755 用于IC的铵标准品 NH4Cl 水溶液
87142 用于IC的钡标准品 BaCO3 溶于≤0.1% HNO3
69679 用于IC的镉标准品 Cd 溶于 ≤0.1% HNO3
39865 用于IC的钙标准品 CaCO3 溶于≤0.1% HNO3
49594 用于IC的钴标准品 Co 溶于 ≤0.1% HNO3
40786 用于IC的铜标准品 Cu 溶于 ≤0.1% HNO3
51777 用于IC的铅标准品 Pb(NO3)2 溶于 ≤0.1% HNO3
59878 用于IC的锂标准品 Li2CO3 溶于 ≤0.1% HNO3
89441 用于IC的镁标准品 Mg 溶于 ≤0.1% HNO3
51439 用于IC的锰标准品 Mn 溶于 ≤0.1% HNO3
42637 用于IC的镍标准品 Ni 溶于 ≤0.1% HNO3
53337 用于IC的钾标准品 KNO3 水溶液
43492 用于IC的钠标准品 NaNO3 水溶液
42151 用于IC的锶标准品 Sr(NO3)2 溶于≤0.1% HNO3
67902 用于IC的锌标准品 Zn 溶于≤0.1% HNO3
返回顶部
有机阴离子标准品
1000 mg/L, 100 mL HDPE 瓶
货号 产品名称 来自 证书实例
51791 用于IC的醋酸盐标准品 CH3CO2H and NaOH 水溶液
40968
用于IC的己二酸酯标准品
HOOC(CH2)4COOH  水溶液
40497 用于IC的苯甲酸酯标准品 C7H6O2 水溶液
08089 用于IC的Butyrate标准品 CH3CH2CH2COONa 水溶液
96068 用于IC的柠檬酸盐标准品 HOC(COOH)(CH2COOH)2 水溶液
44293 用于IC的Formate标准品 (HCOO)2Ca 水溶液
74549 用于IC的葡萄糖酸盐标准品 C6H11NaO7 水溶液
07438 用于IC的戊二酸标准品 HOOC(CH2)3COOH 水溶液
07391 用于IC的乙醇酸盐标准品 HOCH2COOH 水溶液
07096 用于IC的乳酸盐标准品 [CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O 水溶液
06994 用于IC的苹果酸标准品 HO2CCH2CH(OH)CO2H 水溶液
06908 用于IC的苹果酸标准品 HO2CCH=CHCO2H 水溶液
42412 用于IC的Malonate标准品 CH2(COOH)2 水溶液
42735 用于IC的甲磺酸盐标准品 CH3SO3H 水溶液
73139 用于IC的草酸盐标准品 NaOOCCOONa 水溶液
90677 用于IC的邻苯二甲酸盐标准品 HOOCC6H4COOK 水溶液
51716 用于IC的丙酸盐标准品 CH3CH2COONa 水溶液
43057 用于IC的琥珀酸盐标准品 HOOCCH2CH2COOH 水溶液
43484 用于IC的酒石酸盐标准品 HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H 水溶液
返回顶部
碳水化合物和糖醇标准品
1000 mg/L, 50 mL HDPE 瓶
货号 产品名称 来自 证书实例
69222 用于IC的葡萄糖标准品 C6H12O6 水溶液
72669 用于IC的果糖标准品 C6H12O6 水溶液
72622 用于IC的乳糖标准品 C12H22O11 水溶液
69631 用于IC的蔗糖标准品 C12H22O11 水溶液
72637 用于IC的半乳糖标准品 C6H12O6 水溶液
69755 用于IC的山梨醇标准品 C6H14O6 水溶液
69714 用于IC的甘露醇标准品 C6H14O6 水溶液
72619 用于IC的甘油标准品 HOCH2CH(OH)CH2OH 水溶液
72561 用于IC的木糖醇标准品 HOCH2[CH(OH)]3CH2OH 水溶液
返回顶部
认证洗脱液浓缩物
经认证的用于离子色谱的洗脱液浓缩物可通过电位滴定法溯源至NIST标准参考物质并根据ISO31标准指南进行认证。关于确切含量、不确定性、可追溯性和有效期的详细信息均在证书中进行了描述。
单一浓缩物
货号 产品名称 浓度, 包装大小 组成 证书实例
50972 2,6-吡啶二甲酸浓缩物 20 mM,
1 L
C7H5NO4 水溶液
50433 DL-酒石酸浓缩物 100 mM,
1 L
HOOC(CHOH)2COOH 水溶液
-
55517 甲磺酸浓缩物 100 mM,
1 L
CH3SO3H (99%) 水溶液
16355 硝酸浓缩物 100 mM,
1 L
HNO3 水溶液
68487 草酸浓缩物 100 mM,
1 L
HOOCCOOH  水溶液
50439 高氯酸浓缩物 10 mM,
1 L
HClO4 水溶液
61699 氢氧化钾浓缩物 100 mM,
1 L
KOH 水溶液
36486 碳酸氢钠浓缩物 100 mM,
1 L
NaHCO3 水溶液
72784 碳酸钠浓缩物1 72 mM,
1 L, 2.5 L
Na2CO3  水溶液
56169 碳酸氢钠浓缩物 100 mM,
1 L
Na2CO3  水溶液
43617 氢氧化钠浓缩物 100 mM,
1 L
NaOH 水溶液
72064 碳酸钠浓缩物 50-52%,
500 mL
NaOH 水溶液
68279 硫酸浓缩物 100 mM,
1 L
H2SO4 水溶液
86854 四丁基氢氧化铵溶液 ~40%,
100 mL, 500 mL, 2.5 L
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH) 水溶液
1用于万通 Metrosep A Supp 7柱的20倍浓度
2根据标准CoA
返回顶部
二元浓缩物
为了扩大对各种特性的洗脱液浓缩物的选择,我们推出了一组新的二元浓缩物(20倍浓度)。 其主要特点是:
  • 使用了 万通 Metrosep柱进行了应用测试
  • 根据ISO 31标准指南认证
  • 高纯度起始物质
  • 有关确切含量、规格和失效日期等所有的详细信息均在证书中描述
  • 包装:带有45 mm螺纹的1 L以及2.5 L HDPE瓶
货号 产品名称 浓度 应用 证书实例
61905 硝酸/吡啶二羧酸浓缩物 14 mM C7H5NO4 and 34 mM HNO3 Metrosep C 4
62414 碳酸氢钠/碳酸钠浓缩物 64 mM Na2CO3 和 20 mM NaHCO3 Metrosep A
Supp 5
75335 碳酸氢钠/碳酸钠浓缩物 100 mM Na2CO3 和 100 mM NaHCO3 Metrosep A
Supp 10
38302 碳酸钠/氢氧化钠浓缩物 150 mM Na2CO3 和 15 mM NaOH Metrosep A
Supp 16
-
19399* 硝酸/吡啶二羧酸浓缩物 17 mM HNO3 和 17 mM C7H5NO4 Metrosep C 6
69523 碳酸氢钠/碳酸钠浓缩物 36 mM Na2CO3 和 34 mM NaHCO3 Metrosep A Supp 4
* 10倍浓度 返回顶部
一种特别适用于离子色谱分析需求的水质。这种水也适用于Trace分析阴离子、阳离子以及一些通常由IC分析的有机物。产品并装在带有45 mm螺纹的HDPE瓶中包装运输。
特性  
有机物残留 每种≤ 10 µg/kg:醋酸盐,甲酸盐,乙醇酸盐,草酸盐
阳离子残留 每种≤ 5 µg/kg:Al, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Zn
每种≤ 10µg/kg: Ca, K, Na, NH4+
阴离子残留 每种≤ 1 µg/kg : 溴酸盐,溴酸盐,氯酸盐,氯离子,亚氯酸盐,氟离子,碘离子,硝酸盐,亚硝酸盐,磷酸盐,硫酸盐
电导率 ≤ 2 µS/cm
货号 产品名称 包装大小
00612 用于离子色谱的水 2.5 L, 5 L
返回顶部
质检试剂盒
该试剂盒可用于测试检测线性度、进样器精度及通量。50 mg/kg的标准品可用于重复性测试(进样器精度),而1000 mg/kg标准品则可用于验证进样的最大通量。5至100 mg/kg的标准品可用于验证检测器的线性度。经过认证的溴化物标准品(在符合ISO/IEC 17025和ISO 34标准指南的双认证实验室中生产)可特别应用于电导率、紫外/可见光和电化学检测器的检测。
货号 产品名称 组成 证书实例
12674 用于离子色谱的IQ/OQ/PQ试剂盒 标准浓度分别为5,10,20,50,100和1000 mg/kg的六种溴化物标准品,由高纯度NaBr和水制成
返回顶部
定制标准品溶液
如果您无法在我们的产品中找到所需的标准品,可以使用我们的在线定制标准品平台,获取离子色谱的定制标准品解决方案。