分析化学 / 色谱学
Sigma-Aldrich 分析标准品选购指南
Sigma-Aldrich公司一直致力于分析标准品(RM)和认证参考物质(CRM)的研究、开发和生产,积累了几 十年的经验,目前已形成包括Supelco、Sigma-Aldrich、RTC、Cerilliant为主要品牌的Sigma-Aldrich分析标准品大家 族,可提供上万种品种齐全、质量保证的高品质分析标准品、认证参考物质、能力验证标准品等,广泛地应用 于各种分析检测和研究领域中。
如何正确选购Sigma-Aldrich分析标准品(以区分Sigma-Aldrich 高纯试剂)
Sigma-Aldrich分析标准品各大品牌通过的质量证书
Sigma-Aldrich分析标准品各大品牌提供的主要产品、CofA及包装
如何在Sigma-Aldrich网站正确选购Sigma-Aldrich分析标准品(以区分Sigma-Aldrich 高纯试剂)
  1. 网站顶端右侧的通用搜索框
    与查找其它产品相同,在搜索框中输入您所要查找的英文或中文名称、CAS No.、分子式等,然后在产品 的搜索结果中选择您所需要的分析标准品,在此需要特别注意的是,产品的搜索结果可能会有多个(包 含高纯试剂等其他类别产品),这时您需要选择名称描述中含有“analytical standard”的产品,或者是含 “certified reference material or CRM”的产品,以确保您所选择的产品为分析标准品而非高纯试剂。
    以分析标准品硬脂酸甲酯(CAS 112-61-8)为例,搜索结果有6个产品,而如下蓝色所圈产品才是分析标准品,其它3个均为高纯试剂。
  2. 标准品搜索引擎
    您可以点击此处进入标准品搜索引擎,界面如下所示,我们强烈推荐您使用标准品搜索引擎这一工具,原因如下:
    • 您不仅可以通过输入您所要查找的英文或中文名称、CAS No.、分子式等来快速查找标准品,还可以通过国际方法号等关键字来查找某一国际方法所涉及的所有相关分析标准品。
    • 搜索结果均为标准品,无高纯试剂,您无需再做分辨挑选工作。
返回页首
Sigma-Aldrich分析标准品各大品牌通过的质量证书
品  牌 ISO 9001 ISO 13485 ISO 17025 ISO Guide 34 ISO 17043
Supelco
(Bellefonte, Pennsylvania USA)
通过 / 通过 通过 /
Sigma-Aldrich
(Buchs, Switzerland)
通过 通过 通过 通过 /
RTC
(Laramie, Wyoming USA)
通过 / 通过 通过 通过
Cerilliant
(Round Rock, Texas USA)
通过 通过 通过 通过 /
注:我们上述四个品牌的生产地不仅通过了ISO17025的认证,而且还通过了ISO Guide 34的认证,后者是认证参考物质(CRM)生产商必须具备的资质。
返回页首
Sigma-Aldrich分析标准品各大品牌提供的主要产品、CofA及包装
  1. Supelco标准品
    • 食品及饮料标准品,如:维生素、甜味剂、糖、糖醇和有机酸标准品套装、有机酸、抗氧化剂、灭菌剂/防腐剂、固醇类、脂肪酸及脂肪酸甲酯、霉菌毒素及农/兽药残留标准品等。
    • 环境监测标准品,如:饮用水分析、废水分析、固体废弃物&地下水分析、US EPA合同实验室分析(CLP)、苯系物(BTEX)、汽油(GRO)、柴油(DRO)、燃料(Fuel)类、空气监测类、溶剂残留等标准品。
    • 石油标准品,如:ASTM方法标准品、生物柴油、PNA/PNONA/P-I-A-N-O标准品等
    • 色谱通用标准品,如:烷烃、烯烃、芳香烃、氯代烃、环烃和HPLC&GC校准标准品等
    CofA:
    所有Supelco品牌的分析标准品,包括近来不断新增的CRMs,随货均附有纸质版CofA,CofA中含有纯度、有效期、保存条件等详细信息。另外,Supelco所有环境标准品均可提供生产和分析测试信息,称为信息数据包(Data Packet),满足美国环保总局(US EPA)在1990年3月提出及随后的合同实验室分析(CLP)声明的要求。每个数据包除提供Supelco标准品的确切纯度或浓度信息外,还包含有我们严格的原材料身份验证和纯度测试的分析方法。该信息数据包在提交申请后即可免费获得。
    包装:Supelco标准品的包装经过严格检验和筛选,确保运输和储存标准品安全,取用方便。Supelco标准品一般被包装在棕色安瓿瓶中,惰性气体填充密封,而且安瓿瓶外还有硬纸盒包装。储存管理方便,一目了然。
  2. Sigma-Aldrich标准品
    • 食品及饮料标准品, 如:三聚氰胺、雌激素、苏丹红、孔雀石绿、硝基呋喃及代谢产物、氨基酸、多肽和蛋白类、脂肪酸/脂肪酸甲酯类、霉菌毒素类等PESTANAL®农残/VETRANAL® 兽药残留标准品。
    • 环境监测标准品,如:微囊藻毒素、双酚A 及其环氧衍生物等环境标准品。
    • 其它色谱用标准品,如、不同浓度乙醇标准溶液、植物提取标准品及气相色谱用标准品、GPC标准品
    • 物理性质标准品,如:pH 标准缓冲液、电导率标准液、密度标准品、熔点标准品、粒径标准品、色度标准液等
    • 原子吸收(AA)、ICP、离子色谱(IC)标准液(TraceCert®)
    • 有机TraceCert® CRM 纯品
    CofA:
    所有PESTANAL®/VETRANAL®的标准品、TraceCert®标准品,随货均附有纸质版CofA,PESTANAL®/VETRANAL®的标准品的CofA中除含有纯度、有效期、保存条件等详细信息外,还含分析谱图和分析条件信息。TraceCert®标准品的CofA共3页,更含不确定度和溯源性申明,数据十分详细。
    包装:
    Sigma-Aldrich标准品的包装,经过严格检验和筛选,确保运输和储存标准品安全,取用方便。Sigma-Aldrich的标准品一般包装在棕色螺纹口小瓶中。对于一些易挥发的溶液型标准品,还被包装在Certan®瓶中。此瓶是独一无二的安全包装,螺纹口密封,顶部开口是1.2 × 28mm长的毛细管,可有效地预防样品的挥发,并最大程度地降低了样品污染的几率。取样时,使用一根注射器精确取样,注射器的针头直径不大于0.8mm,长度不低于 70mm。
  3. RTC标准品
    RTC(全称Resource Technology Corporation )是一家位于美国怀俄明州的领先的分析标准物质及认证参考物质供应商,于2011年1月被Sigma-Aldrich 集团收购,成为Sigma-Aldrich公司分析标准品大家族中的一个新成员。
    RTC的核心专业领域为认证参考物质(CRMs)、基质标准物质和能力验证物质,在药物和环境领域有超过20年的专业技术经验,是高质量CRMs的生产者和领导者,可提供溯源到USP、EP、BP的二级药物标准品。RTC也是首批美国环保局组织的能力验证(PT)的供应商之一,是通过ISO/IEC 17043:2010认证的实验室能力比对验证(PT)的供应商。
    CofA:
    RTC的二级药物标准品提供符合ISO Guide 31规定的完整的标准品证书(不随货,用户可在网上根据批号自行下载电子版 )。该CofA 包含参比药典标准品(如USP)的可溯源含量值、通过质量平衡法计算的纯度(依据 ISO 17025)、使用和储存说明、分析数据等详细内容,一般一份CofA在5页以上。
    包装:
    RTC的二级药物标准品包装和美国药典(USP),欧洲药典(EP)标准品相似,但储存量大,一般为500mg或1g。
  4. Cerilliant 标准品
    Cerilliant是一家位于美国得克萨斯州的认证参考标准物质(Certified Reference Material)的领先供应商,拥有超过30多年的经验,于2010年12月被Sigma-Aldrich 集团收购,成为Sigma-Aldrich公司分析标准品大家族中的一个新成员。
    Cerilliant 提供的高品质认证参考标准物质(CRM)超过3000多种,包括用于制药、临床研究与诊断、临床与法医毒理学、天然产物和环境行业的制药化合物和滥用药物、代谢物及稳定内标。
    Cerilliant已通过ISO Guide 34和ISO/IEC 17025认证及ISO 13485和ISO 9001认证。质量体系符合FDA(美国食品及药品管理局)有关GMP(药品生产质量管理规范)和GLP(药物非临床研究质量管理规范)的要求。
    CofA:
    Cerilliant的CofA提供符合ISO Guide 31规定的完整的标准品证书(不随货,用户可在网上根据批号自行下载电子版)。CofA中除含有纯度、有效期、保存条件等详细信息外,还含分析谱图和分析条件信息,更含不确定度和溯源性声明,数据十分详细,一般一份CofA在3页以上。
    包装:
    Cerilliant标准品一般被包装在棕色安瓿瓶中,惰性气体填充密封,并且安瓿瓶装在塑料封套中,便于运输、保存和取用。
返回页首