OES和XRF的光谱标准
MBH
X射线荧光和光学发射–光谱学广泛应用于金属工业和材料控制中,用于测定金属和金属合金的成分和杂质分布。
用于光谱学的新型Sigma-Aldrich认证参考材料(CRMs)由英国MBH Ltd生产,MBH Ltd是光谱学参考材料领域公认的制造商。
对于每种相应的金属或合金,给出最相关杂质的认证值。这些圆盘是使用商业纯金属和主合金生产的。为了使表面效应最小化,从铸造面移除大约2mm。 对取自代表该产品的样品的碾磨物进行分析。它由一组主要在ISO/IEC 17025条款范围内运行的实验室执行,使用有文件记录的标准参考方法,并通过适当的参考材料进行验证,确保结果的可追溯性。
通过使用光发射光谱仪检查样品和批次均匀性来测试均匀性,每个批次至少15%的所有圆盘。产品连同详细证书一起交付
表格 1:具有认证价值的光谱产品
产品编号 描述 认证值%
97593 钢(低合金) 碳:0.261, 硅:0.753, 硫:0.0476, 磷:0.043, 锰:1.19, 镍:0.886, 
铬:2.09, 钼:0.788, 铜:0.130, 锡:0.047, 铝:1.136, 钒:0.296, 钨:0.358, 钴:0.470, 
铌:0.322, 钛:0.260, 钽:0.26
05602 双炼钢 碳:1.492, 硅:1.89, 硫:0.0098, 磷:10.97, 锰:10.97, 硅:3.03, 铬:24.71, 
钼:0.086, 铜:0.114, 铝:0.028, 钒: 0.126, 铌:2.47, 氮:0.478
51870 铜镍合金 碳:0.0051, 硅:0.293, 锰:1.00, 铜:30.48, 铁:1.24, 铬:0.073, 钼:0.023, 
钴:0.029, 钛:0.063, 铝:0.086, 镁:0.035, 硫:0.0069, 磷:0.0134, 铌:0.156, 镍:66.58
51479 铅黄铜 铅:1.274, 锡:0.0912, 锌:35.34, 铁:0.299, 镍:0.282, 铝:0.384, 硅:0.022, 
砷:0.098, 铋:0.0257, 锑:0.104, 
磷:0.042, 钴:0.0054, 硒:0.0010, 镉:0.0030, 硼:0.0014, 铜:62.10
56912 铝青铜 锡:0.103, 铅:0.266, 锌:0.247, 铁:4.05, 镍:4.53, 铝:9.60, 硅:0.295, 砷:0.0066,
 锰:0.056, 磷:0.048, 铬:0.0031, 镁:0.0035, 铜:80.70
97625 磷青铜 锡:3.39, 铅:1.02, 锌:1.48, 铁:0.555, 镍:0.90, 铝:0.001, 硅:0.097, 砷:0.199, 锰:0.195, 
铋:0.0033, 锑:0.470, 磷:0.885, 硫:0.023, 钴:0.095, 镁:0.0035, 铜:90.6
74808 炮铜 锡:5.22, 铅:5.13, 锌:4.19, 铁:0.136, 镍:1.008, 铝:0.007, 硅:0.001, 砷:0.059, 锰:0.0018,
 铋:0.0225, 锑:0.093, 磷:0.0112, 硫:0.061, 钴:0.0662, 银:0.0099, 铜:83.98
66955 铜(杂质) 铅:0.046, 锌:0.0024, 铁:0.0015, 镍:0.0211, 砷:0.0196, 锑:0.020, 锰:0.0023, 镉:0.0023,
 铋:0.0202, 硫:0.0056, 硒:0.120, 银:0.323, 金:0.0129, 锡:0.0037, 钴:0.0002,
 磷:0.0020, 铝:0.0002, 铟:0.0009, 碲:0.024
96687 镀锌合金 铅:0.0062, 镁:0.0034, 铝:0.514, 镉:0.0006, 铁:0.0028, 锡:0.0024, 铜:0.0321, 镍:0.0441, 
锰:0.0089, 铋:0.0061, 锑:0.0287, 砷:0.0003, 铬:0.0007, 钴:0.0037
95653 锌(杂质) 铅:0.0026, 镁:0.0001, 铝:0.0008, 镉:0.0017, 铁:0.0077, 锡:0.0016, 铜:0.0018, 
镍:0.0013, ,锰: 0.0005, 铋:0.0005, 锑:0.0006, 铊:0.0012, 铟:0.0006, 汞:0.00
49892 锌铝铜合金 铅:0.0106, 镁:0.0828, 铝:3.89, 镉:0.0053, 铁:0.0081, 锡:0.0099, 铜:1.004, 
镍:0.0024, 锰:0.0086, 铋:0.0022, 锑:0.0068, 钛:0.0008, 铬:0.0063, 硅:0.011
43998 铝镁合金 铜:0.093, 镁:3.97, 硅:0.21, 铁:0.41, 锰:0.40, 镍:0.90, 锌:0.092, 铅:0.107,
 锡:0.096, 钛:0.25, 铬: 0.095, 铍:0.0074
91927 铝硅铜合金 铜:1.48, 镁:0.304, 硅:10.19, 铁:1.001, 锰:0.547, 镍:0.234, 锌:1.688, 
铅:0.292, 锡:0.368, 钛:1.57, 铬:0.0106, 钴:0.0179, 钒:0.0179, 铍:0.0025, 锑:0.0042, 镉:0.0032
67226 锡(杂质) 砷:0.0008, 铋:0.0025, 锑:0.0034, 铅:0.0113, 铜:0.0013, 铁:0.0008, 镉:0.0015, 
锌:0.0034, 镍:0.0004, 铝:0.0197, 银:0.0018, 铟:0.0047,
 金:0.0007, 碲:0.0009, 硒:0.0005, 镓:0.0027, 汞:0.0044
12242 锡基焊料(无铅) 砷:0.045, 铋:0.175, 锑:1.06, 铅:0.119, 铜:2.97, 铁:0.016, 镉:0.0072, 锌:0.002, 
镍:0.0203, 铝:0.0008, 银:0.562, 磷:0.018, 硒:0.0115
80901 铅(杂质) 锡:0.603, 锑:0.259, 铋:1.186, 铜:0.066, 砷:0.155, 银:0.505, 镉:0.211, 铟:0.224,
 镍:0.0020, 碲:0.0011, 硒:0.0064, 金:0.0082, 钠:0.0073, 汞:0.089
30978 含钙电池合金 锡:0.899, 锑:0.002, 铋:0.0174, 铜:0.0009, 砷:0.0007, 银:0.0082, 锌:0.0048, 镉:0.0019,
 镍:0.0004, 铝:0.0240, 碲:0.0005, 钙:0.0960
87610 铅(高合金) 锡:1.45, 锑:6.05, 铋:0.0194, 铜:0.0291, 砷:0.217, 银:0.0071, 铁:0.010, 锌:0.0007,
 镉:0.0046, 镍:0.0062, 碲:0.0071, 硒:0.0149, 硫:0.0036