分析标准品
SCOTTY特种气体校准标准品
我们以经济、可运输、不可回收的小型SCOTTY®气瓶提供各种特种气体,可装在4 L、14 L、48 L和110 L容器中。现有用于仪器校准应用的纯气体和特种混合气。Supelco保证所列校准气体产品在气瓶和/或分析证书规定的时间段内符合分析规范。
 特种气体包括
  • 纯气体
  • 多组分混合物
  • 天然气参考标准品
  • 用于空气监测的环境方法(TO-14、TO-15/17和PAMS)混合气
特点与优势
气瓶规格
SCOTTY 气瓶使用提示
订购信息
配件 - 调压阀硬件
环境方法(TO-14、TO-15/17和PAMS)混合气
返回顶部
特点与优势
Supelco以便利的可运输气瓶扩展丰富的SCOTTY纯气体和混合气产品线。液Liquide America Specialty Gases LLC(原Scott Specialty Gases)为Supelco生产这些产品。SCOTTY气体的优势在于:
  • 没有气瓶滞留费或租赁费
  • 在延长保质期内可长期保证稳定性
  • 对于许多应用,每个气瓶中的产品均足够
  • 节省运费
  • “随时随地”的便携性使校准更容易
  • 提供优质的辅助设备
  • 高精度增加了可靠性
SCOTTY产品方便携带,适用于现场和实验室的多种应用。另外,深受欢迎的SCOTTY BTEX Calibration Mix现已推出SCOTTY IV-EL“超长寿命”气瓶,可容纳74 L气体。
返回顶部
SCOTTY气瓶使用提示
SCOTTY®的可运输气瓶可提供各种不可回收的尺寸和容量的精确校准用高纯气。无论何时需要方便携带或需要有限气体量,这种气瓶的高可靠性和方便的尺寸均可使其成为可回收高压气瓶的经济型替代品。SCOTTY气瓶的不可再充装、不可回收的设计消除了气瓶租赁费和与可再充装气瓶相关的双向运输费用,节省了大量成本。便利的气瓶尺寸还可允许您仅购买应用所需的气体量。
SCOTTY气瓶使用方便。
以下提示可帮助用户获得SCOTTY气瓶的最佳性能:
  1. 使用气瓶架。将气瓶固定在工作台顶部或其他表面上可解放双手去根据需要操作注射器、调压阀或气瓶阀门。另外,不使用时,支架可固定气瓶,防止翻倒。
  2. 使用不锈钢或黄铜阀体的气体调压阀。由这些材料制造的气体调压阀比铝制气体调压阀耐用。
  3. 使用配有集成注射器接头的气体调压阀。注射器接头允许用注射器穿过硅橡胶隔片抽取校准气体。胶垫上的通气孔可在填充注射器之前进行吹扫,以确保气瓶的样品洁净。
  4. 确保不使用时关闭气瓶顶部的阀门。由于注射器接头的一个特点是恒定吹扫,所以将气体保留在气瓶内的唯一方法是关闭气瓶顶部的阀门
  5. 使用气密样品锁注射器将气瓶中的气体转移到GC或其他容器中。这些注射器可输送气体而不会造成损失或污染。
SCOTTY 48气瓶使用提示
SCOTTY 48气瓶应与调压阀和SCOTTY注射器接头一起使用。如左图所示,SCOTTY 48气瓶有两个口,其中一个是1/8英寸的NPT口。将调压阀安装到1/8英寸的NPT口,然后将注射器接头连接到调压阀。
返回顶部
用于空气监测的环境方法(TO-14、TO-15/17、PAMS)混合气
根据美国环境保护局的TO-15/17和光化学评估监测系统(PAMS)方法学,SCOTTY有毒有机物(TO)校准混合气是用于监测空气中ppb和ppm级有毒挥发性物质和半挥发性物质的最佳选择。
每种混合气均单独生产,采用NIST可追踪重量进行重量分析。然后每个TO-15/17和PAMS气瓶的内容物在离开设备之前均通过气相色谱进行验证。Scott TO-14混合气专为EPA Method TO-14(环境空气中的有毒有机物)而设计,可追溯到NIST参考混合物,并因其卓越的稳定性和准确性通过认证。
使用以下链接查看校准用混合气和相关气瓶配件的详细产品信息:
查看网页 目录中TO混合气的订购信息。