分析标准品
用于AAS和ICP的TraceCERT® 认证参考物质解决方案
TraceCERT® 认证参考物质(CRM)在经认证的实验中开发,符合ISO 17025(检测和校准实验室能力的一般要求)以及ISO Guide 34(参考物质生产者的一般要求)标准。
TraceCERT 产品特点
AAS和ICP单元素认证标准品
ICP多元素标准品
SP及EP混合物符合ICH Q3D U
定制化标准品解决方案
文献
认证参考物质的历史及生产/认证信息
TraceCERT®产品具有以下特点
  • 起始原料的纯度最高
  • 卓越的(瑞士计量学) 准确度水平,非常低的不确定性和批次特异值
  • 可追溯至少两个独立的参考机构
    (即NIST, BAM 或 SI unit kg)
  • 全面的文件记录
    (符合ISO Guide 31的认证)
  • 多至70种痕量杂质的ICP标准证书列表
  • ICP标准品封装在轻便和气密的铝箔袋中
    (用于更好的稳定性)
用于AAS和ICP的认证单元素标准品
我们提供适用于AAS或ICP的多种单元素标准溶液(1000mg/L)。对ICP标准品进行了多达70种的痕量杂质浓度测试并在证书中进行了阐述。
AAS标准品以250mL HDPE瓶装提供,仅有汞装在100mL硼硅酸盐白色玻璃瓶中。
以下AAS标准品在100mL HDPE瓶中提供:Pd,Au,Pt,Sc。
ICP标准品在100 mL HDPE瓶中提供,包括证书一起并密封在铝袋中。对于AAS标准品,证书可以通过使用产品编号和批号从网上下载。
元素
(1000 mg/L)
组成
AAS 标准品货号
包装大小
ICP 标准品货号
包装大小
Aluminum Al(NO3)3 x 9H2O + HNO3 250 mL 100 mL
Antimony Sb metal + HNO3 (+ HF Traces) 250 mL 100 mL
Arsenic As2O3 + HNO3 (+ NaOH for AAS) 250 mL 100 mL
Barium BaCO3 + HNO3 250 mL 100 mL
Beryllium Be acetate + HNO3 250 mL 100 mL
Bismuth Bi metal + HNO3 250 mL 100 mL
Boron H3BO3 + H2O 250 mL 100 mL
Cadmium Cd metal + HNO3 250 mL 100 mL
Calcium CaCO3 + HNO3 250 mL 100 mL
Cerium CeO2 + HNO3 250 mL 100 mL
Cesium CsNO3 + HNO3 250 mL 100 mL
Chromium Cr(NO3)3 + HNO3 250 mL 100 mL
Cobalt Co metal + HNO3 250 mL 100 mL
Copper Cu metal + HNO3 250 mL 100 mL
Dysprosium Dy2O3 + HNO3 100 mL 100 mL
Erbium Er2O3 + HNO3 100 mL 100 mL
Europium Eu2O3 + HNO3 100 mL 100 mL
Gadolinium Gd2O3 + HNO3 100 mL 100 mL
Gallium Ga metal + HNO3 100 mL 100 mL
Germanium Ge semi-metal + HNO3 (HF traces) 250 mL 250 mL
Gold Au metal + HCl (HNO3 traces) 100 mL 100 mL
Hafnium Hf metal + HNO3 (HF traces) 250 mL 100 mL
Holmium Ho2O3 + HNO3 100 mL 100 mL
Indium In metal + HNO3 100 mL 100 mL
Iron Fe metal + HNO3 250 mL 100 mL
Lanthanum La2O3 + HNO3 100 mL 100 mL
Lead Pb(NO3)2 + HNO3 250 mL 100 mL
Lithium Li22CO3 + HNO3 250 mL 100 mL
Lutetium Lu2O3 + HNO3 100 mL 100 mL
Magnesium Mg metal + HNO3 250 mL 100 mL
Manganese Mn metal + HNO3 250 mL 100 mL
Mercury Hg metal + HNO3 100 mL 100 mL
Molybdenum Mo metal + HCI + ( HNO3 Traces) 250 mL 100 mL
Neodymium Nd2O3 + HNO3 100 mL 100 mL
Nickel Ni metal + HNO3 250 mL 100 mL
Niobium Nb metal + HNO3 (HF traces) 100 mL 100 mL
Palladium Pd(NO3)2 + HCl 100 mL 100 mL
Phosphorus H3PO4 + H2O 250 mL 100 mL
Platinum Pt metal + HCl (HNO3 traces) 100 mL 100 mL
Potassium KNO3 + HNO3 250 mL 100 mL
Rhenium Re metal + HNO3 100 mL 100 mL
Rhodium RhCl3 + HCl 100 mL 100 mL
Rubidium RbNO3 + HNO3 100 mL 100 mL
Scandium Sc2O3 + HNO3 100 mL 100 mL
Selenium Se metal + HNO3 250 mL 100 mL
Silicon Si metal + NaOH 250 mL 100 mL
Silicon Si metal + HNO3 + HF
--
-- 100 mL
Silver Ag metal + HNO3 250 mL 100 mL
Sodium NaNO3 + HNO3 250 mL 100 mL
Strontium Sr(NO3)2 + HNO3 250 mL 100 mL
Sulfur H2SO4 + H2O 250 mL 100 mL
Tantalum Ta metal + HNO3 (HF traces) 100 mL 100 mL
Tellurium Te semi-metal + HNO3 + HF 250 mL 100 mL
Terbium Tb2O3 + HNO3 100 mL 100 mL
Thallium TINO3 + HNO3 100 mL 100 mL
Thulium Tm2O3 + HNO3 100 mL 100 mL
Tin Sn metal + HCl 250 mL 100 mL
Titanium Ti metal + HNO3 100 mL 100 mL
Tungsten W metal + HNO3 (HF traces) 100 mL 100 mL
Vanadium V2O5 + HNO3 250 mL 100 mL
Yttrium Y2O3 + HNO3 250 mL 100 mL
Zinc Zn metal + HNO3 250 mL 100 mL
Zirconium Zr metal + HNO3 + HF 250 mL 100 mL
对于许多元素,我们也提供浓度为10,000 mg /L的溶液。100mL瓶密封在一个铝袋中,和纸质证书也会和产品一同运输。
元素 (10,000 mg/L) 组成 货号 包装大小
Aluminum Al(NO3)3 x 9H2O + HNO3 41377 100 mL
Antimony Sb metal + HNO3 + HF 91482 100 mL
Arsenic As2O3 + HNO3 67904 100 mL
Barium BaCO3 + HNO3 75187 100 mL
Boron H3BO3, NH4OH + H2O 18822 100 mL
Cadmium Cd metal + H2O 90006 100 mL
Calcium CaCO3 + HNO3 94458 100 mL
Cesium Cs(NO3) + HNO3 79261 100 mL
Chromium Cr(NO3)3 + HNO3 93104 100 mL
Cobalt Co metal + HNO3 01488 100 mL
Copper Cu metal + HNO3 94459 100 mL
Indium In metal + HNO3 97624 100 mL
Iron Fe metal + HNO3 56209 100 mL
Lead Pb(NO3)2 + HNO3 39082 100 mL
Lithium Li2CO3 + HNO3 90766 100 mL
Magnesium Mg metal + HNO3 80759 100 mL
Manganese Mn(NO3)2 x 4H2O + HNO3 42071 100 mL
Mercury Hg metal + HNO3 75111 100 mL
Nickel Ni metal + HNO3 19013 100 mL
Palladium Pd metal + HCl + HNO3 traces 50719 100 mL
Phosphorous H3PO4 + H2O 19916 100 mL
Platinum Pt metal + HCl 74554 100 mL
Potassium KNO3 + HNO3 68371 100 mL
Scandium Sc2O3 + HNO3 92504 100 mL
Selenium Se semi metal + HNO3 98838 100 mL
Silver Ag metal + HNO3 91543 100 mL
Sodium NaNO3 + HNO3 39924 100 mL
Sulfur H2SO4 + H2O 94430 100 mL
Thallium TlNO3 + HNO3 05295 100 mL
Titanium Ti metal + HNO3 + HF 44973 100 mL
Tungsten W metal + HNO3 + HF 50938 100 mL
Tin Sn metal + HNO3 + HF 42991 100 mL
Vanadium V metal + HNO3 44712 100 mL
Yttrium Y2O3 + HNO3 02312 100 mL
Zinc Zn metal + HNO3 68961 100 mL
Zirconium Zr metal + HNO3 51971 100 mL
ICP多元素标准品
我们所有的多元素标准溶液均装入100毫升HDPE瓶(USP除外,其以FEP(氟化乙烯丙烯瓶))运输,并以铝袋密封,纸质证书也会随产品一同运输。
周期表混合物
元素周期表中的所有ICP可测量元素都可被这三种多元素标准品溶液覆盖(不包括汞)。所有组分的浓度均为10 mg/L。
货号
描述 组成 基质 包装大小
认证举例
ICP 周期表混合物1 33 种元素(各10 mg/L) 10% 硝酸 100 mL
-
ICP 周期表混合物2 17 种元素(各10 mg/L) 5% 盐酸和1%氢氟酸 100 mL
-
ICP 周期表混合物3 16 种元素(各10 mg/L) 5% 硝酸 100 mL
-
元素家族混合物
这八种多元素混合标准品溶液均各自包含一组特定的元素。其中分析物浓度为100 mg/L,但稀有元素混合物的浓度为50 mg/L。
货号
描述 组成 基质 包装大小
认证举例
ICP碱金属混合物 5 种元素(各100 mg/L) 2% 硝酸 100 mL
-
ICP碱土金属混合物 5 种元素(各100 mg/L) 2% 硝酸 100 mL
-
ICP稀土元素混合物 16 种元素(各50 mg/L) 2% 硝酸 100 mL
-
55263 ICP准金属和非金属混合物 10 种元素(各100 mg/L) 10%硝酸和<0.5%氢氟酸 100 mL
-
51509 ICP后过渡金属混合物 6 种元素(各100 mg/L) 2% 硝酸 100 mL
-
04330 ICP过渡金属混合物1 10 种元素(各100 mg/L) 2% 硝酸 100 mL
-
96442 ICP过渡金属混合物2 8 种元素(各100 mg/L) 2%硝酸和1%氢氟酸 100 mL
-
93468 ICP过渡金属混合物3 7 种元素(各100 mg/L) 5% 硝酸 100 mL
-
符合ICH Q3D的USP及Ph.Eur.混合物
自2018年1月1日起,美国药典(USP)和欧洲药典(Ph.Eur.)分别在USP<232>章节和Ph.Eur总章5.20中修改药物物质和产品中元素杂质的新指南,并在国际协调会议(ICH)上进行发布。
根据USP <232>和Ph.Eur.总章,我们提供了六种无机元素混合物作为认证标准物质TraceCERT®,相应元素比例符合ICH Q3D指南标准中的口服和肠外浓度。
货号
描述及组成 包装大小
认证举例
符合ICH Q3D口服
标准的TraceCERT® (在12%HNO3)
Ag 150mg/l,
As 15mg/l,
Cd 5mg/l,
Co 50mg/l,
Hg 30mg/l,
Ni 200mg/l,
Pb 5mg/l,
Se 150mg/l,
Tl 8mg/l,
V 100mg/l
100 mL
符合ICH Q3D口服
标准元素杂质含量TraceCERT® (在 10% HCl)
Au 100mg/l,
Ir 100mg/l,
Os 100mg/l,
Pd 100mg/l,
Pt 100mg/l,
Rh 100mg/l,
Ru 100mg/l
100 mL
符合ICH Q3D口服标准的,
TraceCERT® 标准品3元素杂质(在 5% HNO3及HF<0.5%中)
Ba 140mg/l,
Cr 1100mg/l,
Cu 300mg/l,
Li 55mg/l,
Mo 300mg/l,
Sb 120mg/l,
Sn 600mg/l
100 mL
-
符合ICH Q3D肠外标准的,
TraceCERT®标准品1元素杂质含量 (在12% HNO3)
Ag 10mg/l,
As 15mg/l,
Cd 2mg/l,
Co 5mg/l,
Hg 3mg/l,
Ni 20mg/l,
Pb 5mg/l,
Se 80mg/l,
Tl 8mg/l,
V 10mg/l
100 mL
符合ICH Q3D肠外标准的
TraceCERT®标准品2元素杂质 (在10% HCl)
Au 100mg/l,
Ir 10mg/l,
Os 10mg/l,
Pd 10mg/l,
Pt 10mg/l,
Rh 10mg/l,
Ru 10mg/l
100 mL
-
符合ICH Q3D肠外标准的,
TraceCERT®标准品3元素杂质含量 (在 5% HNO3及HF<0.5%中)
Ba 70mg/l,
Cr 110mg/l,
Cu 30mg/l,
Li 25mg/l,
Mo 150mg/l,
Sb 9mg/l,
Sn 60mg/l
100 mL
-
ICP 多元素标准品溶液I (在 10 % HNO3)
Ag, Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Sr, Zn: 10 mg/L each
Al, B, Cr, Li, Mo, Na, Ni, Tl: 50 mg/L each
Bi, K, Pb: 100 mg/L each
100 mL
-
ICP多元素标准品溶液III (在 5 % HNO3)
K: 200 mg/L
Mg: 400 mg/L
Na: 1000 mg/L
Ca: 2000 mg/L
100 mL
-
ICP多元素标准品溶液IV (在 10 % HNO3)
Be, Cd, Co, Mn: 10 mg/L each
Cr, Cu, Ni: 20 mg/L each
Al, As, Ba, Pb, V: 40 mg/L each
B, Fe, Se, Tl, Zn: 100 mg/L each
100 mL
-
ICP多元素标准品溶液V(在 10 % HNO3)
Ag, Al, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, Tl, V, Zn: 10 mg/L each
Ca, Fe, Ca, Na:100 mg/L each
100 mL
-
用于离子色谱的TraceCERT CRM解决方案已被移至 新页面
定制化标准品解决方案
如果您在我们的产品组合中找不到所需的标准品,可以使用我们新的 在线定制标准平台,为AAS,ICP或IC定制标准品解决方案索取报价。