应用领域和技术
Whitehouse Scientific
来自Whitehouse Scientific的粒度和筛分标准品
Whitehouse scientific在粒度分析方面拥有超过25年的经验,是欧洲排名最高的认证实验室。Sigma- Aldrich提供多种来自于Whitehouse scientific的多分散粒度标准品和筛分校准标准品。
认证多分散粒度标准品
受欧共体标准物质局(BCR)委托,这些NIST和NPL可追溯标准品由大型国际团队测量,其中包括粒度分析领域内的20家顶级实验室。玻璃微球的认证采用了多种明确的主要方法,如显微镜检、筛子、沉淀和Coulter计数仪。
一套标准品包含10管,数量适用于任何分析方法且无需进一步分装。
表1.来自Whitehouse Scientific的多散粒度标准品
货号 产品名称 包装规格 加入购物车
51358 多分散粒度标准品  0.1 - 1 µm 10 x 0.02 g
42459 多分散粒度标准品    1 - 10 µm 10 x 0.1 g
05724 多分散粒度标准品    3 - 30 µm 10 x 0.05 g
94078 多分散粒度标准品    3 - 30 µm 10 x 0.1 g
80847 多分散粒度标准品   10 - 100 µm 10 x 0.25 g
40579 多分散粒度标准品   10 - 100 µm 10 x 0.5 g
08718 多分散粒度标准品   10 - 100 µm 10 x 1 g
57563 多分散粒度标准品   50 - 350 µm 10 x 0.5 g
78456 多分散粒度标准品   50 - 350 µm 10 x 2.5 g
94773 多分散粒度标准品  150 - 650 µm 10 x 2.5g
认证筛分校准标准品
Whitehouse Scientific的筛子校准标准品具有NIST和NPL可追溯性,提供了独特的筛子校准方法。玻璃微球采用单份包装瓶套装,以消除操作人员取样误差。
校准仅需2分钟,流程简单:将玻璃微球放在手动或机械振荡的筛子中,直至达到平衡并且不再有颗粒通过筛子。
图1:63µm筛子标准品的校准图
通过在平衡前后称量筛子和单份包装瓶,可计算通过筛子的微球百分比,从而可使用测试证书提供的校准图确定筛子的平均孔径。图1展示了63µm筛子标准品的校准图。
表2. 来自Whitehouse Scientific的筛子校准标准品
货号 产品名称 目数 校准范围 包装规格 加入购物车
12655 筛子标准品 45 µm 325 42.0 - 50.8 5 x 1.0 g
49500 筛子标准品 63 µm 230 56.6 - 70.4 5 x 1.0 g
42696 筛子标准品 75 µm 200 67.1 - 82.8 5 x 1.0 g
61847 筛子标准品 106 µm 140 91.4 - 117 5 x 1.0 g
18867 筛子标准品 125 µm 120 112 - 139 5 x 1.0 g
75446 筛子标准品 150 µm 100 134 - 167 5 x 1.5 g
43390 筛子标准品 180 µm 80 161 - 199 5 x 1.5 g
41544 筛子标准品 250 µm 60 226 - 281 5 x 2.5 g
67246 筛子标准品 300 µm 50 270 - 333 5 x 2.5 g
78900 筛子标准品 500 µm 35 440 - 557 5 x 2.5 g