分析标准品
RTC的标准物质和分析标准品
Sigma-Aldrich RTC 产品包括优质的认证标准物质(CRM)、质控(QC)样品和能力验证(PT)样品。RTC在环境和制药行业拥有20多年的经验和强大的专业知识。RTC还是美国环保局认证的首批能力验证提供商之一。质量体系基于ISO/IEC 17025:2005、ISO指南34:2009、ISO/IEC 17043:2010认证和ISO 9001:2008注册。另外,Sigma-Aldrich RTC是获得认证的TNI能力验证提供商。具体细节请参考认证的适用范围。
通过Sigma-Aldrich获得RTC产品
RTC的管理层向客户保证,您所期望的服务水平、产品质量和产品供应不会因我们与Sigma-Aldrich合并而降低 -我们只有名称更改为Sigma-Aldrich RTC,而员工和服务保持不变。我们希望利用Sigma-Aldrich的国际市场和分销能力来提高我们的服务范围和服务质量,从而巩固我们分析标准品和标准物质行业领导者的地位。
产品线
关于 RTC
可溯源的二级制药参考标准品
RTC制药参考标准品(PRS)是根据ISO指南34:2009和ISO/IEC 17025:2005生产和认证的认证标准物质 (CRM)。这些标准品是二级标准物质,符合一级药典标准并且可追溯至一级药典标准的。RT Pharma PRS产品是第一款市售统一制药标准品。每个PRS产品都提供了分析证书(COA),属于证书量最广的产品之一。PRS产品不仅经济实惠,而且通过提供大量测量物质来提高质量。
全面了解我们的 制药二级标准品。
查看 二级制药参考标准产品列表
微生物检测标准物质
微生物产品覆盖您实验室的质控检测。RTC微生物产品是根据ISO指南34:2009和ISO/IEC 17025:2005生产和认证的认证标准物质(CRM)。
稳定微生物使用RTC Vitroids™技术可将储存过程中的压力降至最低。该技术与其他稳定技术相比具有显著优势。
与其他微生物标准品不同,Vitroids产品:
1) 长期稳定性更强
2) 生物活力高
3) 无需复苏或预孵育
这意味着RTC的产品使用起来更简单快捷,帮助繁忙的实验室分析人员节省时间。这些产品为用户提供了更高的灵活性和可用性,可轻松适用于各种应用(环境、制药、医疗、食品和水)的任何实验室SOP。
许多RTC Vitroids (RQC) 微生物标准品是根据美国典型培养物保藏中心(ATCC®) Licensed-Derivative®项目提供的质控微生物学产品。ATCC Licensed Derivative标志表示ATCC来源产品已获得ATCC认可。有标志的产品是唯一可以确保ATCC成分质量的产品。
ATCC不认可含有非LDP项目成员公司ATCC成分的产品。Vitroids产品利用专有的专利技术稳定悬浮状态的细菌生物体,活力损失极小。
查看
微生物学质控标准产品列表
查看Vitroids CRM产品列表
环境基质标准物质
认证标准物质定义为一个或多个特定性质、相关不确定度和计量溯源性声明得到计量有效程序表征的标准物质。
RTC被公认为可认证CRM,并已成为土壤和沉积物认证标准物质生产和认证领域的全球领导者。所有CRM都是天然基质物质或天然基质,其中选定的分析物已经进行强化,使得到的CRM具有满足市场需求的分析物特性。
在RTC CRM认证中,多实验室分析所产生的数据得到机构内部数据的支持,使用了强大的统计程序。大多数CRM具有方法特异性;除了平均值和平均值的标准偏差之外,证书还给出置信区间、不确定性、预测值和扩展不确定度。
RTC在20多年前开始开发认证标准物质。RTC收集了全美国受污染场地的土壤和固体废物,为美国环保局生产真实的CRM。从那时起,产品范围不断扩大,现在包括各种各样的天然基质CRM。RTC环境基质标准物质是根据ISO指南34:2009和ISO/IEC 17025:2005生产和认证的认证标准物质 (CRM)。
查看环境基质CRM产品列表
关于 RTC
RT公司于1988年在怀俄明州拉勒米成立。公司的主要业务是生产和销售认证标准物质 (CRM)、质控 (QC) 样品和能力验证 (PT) 样品。RT公司最初专注于环境领域,随后将其重点扩大到制药行业。自成立以来,RT公司以其“真实世界”CRM和强化基质CRM的生产而闻名于世。RT公司是美国环保局首批认证能力验证提供商之一。
RTC位于怀俄明州拉勒米市80号州际公路和287号公路的交汇处(主要的南/北和东/西动脉的交汇点)。拉勒米地处该州东南角,距离丹佛北部130英里、柯林斯堡北部60英里、夏延西部45英里,人口25000。拉勒米也是怀俄明大学的所在地,该大学提供现成的和受过高等教育的劳动基地。
自RT公司成立以来,该公司一直进行战略性扩张,最大限度地提高效率,同时最大限度地减少开销。2004年,RT公司建了新厂。RTC Campus位于3幢大楼之间,占地4½英亩。新大楼的空间大了21,600平方英尺。RT公司预计将建立更多的实验室和生产间,以满足日益增长的需求。
许可证和认证
ACLASS认证的ISO/IEC 17025:2005检测实验室(证书编号AT-1467)
ACLASS认证的ISO指南34:2009标准物质生产商(证书编号AR-1470)
ACLASS认证的ISO/IEC 17043:2010能力验证提供商(证书编号AP-1469)
ISO 9001:2008注册公司
EPA I.D. 编号WYD988870218
点击查看RTC(Laramie网站)认证详情