分析/色谱分析
产品概述
常见问题(FAQ) —助你完成手性色谱分析的60多个主题!
手性气相色谱柱
Astec CHIRALDEX™毛细管气相色谱柱
Supelco DEX毛细管气相色谱柱
手性HPLC色谱柱
Astec CHIROBIOTIC™ 手性HPLC色谱柱
CHIROBIOTIC固定相基于大环糖蛋白与高纯度硅胶的共价键合,从而确保稳定性并保留用于手性识别的重要组分。适用于LC-MS手性应用以及反相溶剂(甲醇/水,乙腈/水)优于正相溶剂的情况下。
Astec CYCLOBOND™ 手性HPLC色谱柱
这些键合环糊精固定相可形成包合物,并通过将溶液中的多种有机分子选择性包入环糊精孔穴中而实现化学分离。Astec CYCLOBOND I色谱柱是β-环糊精键合,Astec CYCLOBOND II是γ-环糊精键合。
Astec CLC (铜离子配位交换,Copper Ligand Exchange)手性HPLC色谱柱
该色谱柱采用铜配体概念,可分离乳酸、苹果酸、酒石酸和扁桃酸等羟基酸。Astec CLC色谱柱还能够以相同原理分离氨基酸、胺类和双功能消旋体,如氨基醇。理论上,该色谱柱可以分离任何能与铜离子完成配位的化合物。
Astec P-CAP 和P-CAP-DP(多环胺聚合物)手性HPLC色谱柱
这些手性柱利用新型键合技术,主要用于外消旋化合物的正相分离。结构构象和氢键相互作用是驱动机理。分离(包括制备型)已采用了各种溶剂,包括纯丙酮、庚烷/乙醇、二氯甲烷/甲醇和乙酸乙酯。
蛋白质型手性HPLC色谱柱
Chiral-AGP固定相采用α1-酸性糖蛋白作为手性选择剂,Chiral-CBH固定相采用纤维二糖水解酶作为手性选择剂,Chiral-HSA固定相采用人血清白蛋白作为手性选择剂—固定在5 µm多孔球形硅胶颗粒上,通常用于反相分离模式。
非手性HPLC色谱柱
聚合物型HPLC色谱柱
apHera™ 高pH反相和氨基酸色谱柱
硅胶型HPLC色谱柱
Astec Diol, PHOLIPIDEC®, Silica, C18, and C8
改善液相色谱分离的仪器
JETSTREAM PLUS 色谱柱恒温箱