手性毛细管气相色谱柱
Astec CHIRALDEX
订购信息
常见问题 - 60多个主题,帮助您完成手性色谱分析!
手性气相色谱柱手册
查看 (2Mb) / 索取
Astec CHIRALDEX毛细管气相色谱柱整合了由α-、β-或γ-环糊精衍生物组成的固定相,可用于分离对映体。这些色谱柱通常可分离各种未衍生化的非芳香性对映体和多种难以通过HPLC分离的芳香性对映体。这些色谱柱可专门用于高效分离许多分子,包括用于手性合成的起始材料或中间体、生化和制药中间体及代谢物、环境污染物、香料等数千种化合物。对小分子手性化合物的分离是毛细管气相色谱柱业务一个主要增长因素。Astec CHIRALDEX色谱柱具有高度惰性和低流失性,是这类分离的理想选择。
固定相和最大允许操作温度
有8种衍生类型可供选择,范围从简单的二甲基到复杂的三氟乙酰基,它们使用双字母代码简单表示。三种不同形式的环糊精(α-、β-或γ-)固定相可分离各种不同类型的分析物。
共有15种独特的手性固定相(CSPs)可供选择。这些固定相的选择性是衍生物、衍生化程度以及环糊精衍生位点的综合表现。这些环糊精衍生物是稳定的高沸点液体,使其成为高效的气液色谱固定相。
所有Astec CHIRALDEX色谱柱都具有额定温度,这是色谱柱选择的一个限制因素。等温和程序升温条件的最大允许操作温度(MAOT)如下所示。这些温度不建议用于持续期。
Astec CHIRALDEX色谱柱套件包含三种色谱柱,每一种都具有独特的固定相,其涵盖了最广泛的对映立体选择性范围。
类型/名称 衍生物 α-固定相 β-固定相 γ-固定相 最大温度(°C)-等温 最大温度(°C)-程序升温
TA/三氟乙酰基 2,6-二-O-戊基-3-三氟乙酰基 A-TA B-TA G-TA 180 180
DP/二丙酰基 2,3-二-O-丙酰基-6-叔丁基甲硅烷基   B-DP G-DP 200 220
PN/丙酰基 2,6-二-O-戊基-3-丙酰基     G-PN 200 220
BP/丁酰基 2,6-二-O-戊基-3-丁酰基     G-BP 200 220
DM/二甲基 2,3-二-O-甲基-6-叔丁基甲硅烷基   B-DM G-DM 200 220
PM/全甲基 2,3,6-三-O-甲基   B-PM   200
220
DA/二烷基 2,6-二-O-戊基-3-甲氧基 A-DA B-DA G-DA 200 220
PH/羟丙基 (S)-2-羟丙基甲基醚   B-PH   200 220
为指定对映体分离选择正确的色谱柱取决于许多因素,包括分析物结构(脂肪族和芳香族、官能团等)和洗脱温度。尽管许多化合物的对映体可由多种Astec CHIRALDEX固定相分离,但是不同固定相通常会具有选择性、洗脱顺序和/或分离速度等某方面的优势。