气相色谱
填充式气相色谱柱和组件
Supelco’s 填充式气相色谱柱全系列适用于大部分市售气相色谱仪。我们还为想要自己填充色谱柱的用户提供了广泛的气相色谱填充柱组件(玻璃空柱、即用型填料、固定相和固相载体)。如果现有产品无法满足您的需求,我们可以根据您的规格要求为您定制生产色谱柱和填料。40多年来,Supelco作为填充式气相色谱柱技术的领导者,还拥有专为填充式气相色谱柱设计的稀有工具。
客户容量
如果您未找到需要的产品,我们的内部玻璃商店和填充式气相色谱柱生产可以为您定制色谱柱或色谱柱组件。请联系 Supelco_Quotes@sial.com以获取更多信息或 索取定制报价单.
填充式气相色谱柱,按仪器分类
Supelco可提供各种采用常用填料填充的玻璃和不锈钢填充式气相色谱柱。这些色谱柱适用于多种常用仪器,并且可立即安装。所有玻璃柱经过专利高温硅烷化处理(Supelco独家),确保具有惰性性质。外径(O.D.)1/8英寸的不锈钢色谱柱可弯曲,适用于大部分仪器。
空柱
为填充您自己的气相色谱柱,首先应选择一个适合您的系统的空柱。所有玻璃柱均在我们的内部玻璃商店生产,因此保证具有高品质。目前我们拥有500多种色谱柱配置。所有玻璃柱经过专利高温硅烷化处理(Supelco独家),确保具有惰性性质。
含涂层填料
所有Supelco气相色谱填料均在我们的内部生产设施中制备而成,可供想要自己填充色谱柱的用户使用。这些特殊填料由预先涂覆在固相载体上的液体固定相组成。
无涂层填料
这些填料由吸附型载体组成,它们无需涂覆在载体上的液体固定相以进行色谱分离。许多这类材料还可作为用于空气监测的吸附剂。
固定相
所有Supelco固定相专为气相色谱应用而合成,通常其纯度更高、分子量范围更窄且不含痕量催化剂或杂质。Supelco固定相采用专利工艺生产,保证具有最高纯度和产品一致性。
载体
我们提供的许多载体都具有多种粒度(分子筛)范围和灭活特性。
技术资源
标题 PDF 文件大小 页数
编号
Bulletin 792 – Packed Column GC Troubleshooting Guide: How to Locate Gas Chromatography Problems and Solve Them Yourself. 195 Kb 24
T109792
Bulletin 890 – Packed Column GC Application Guide. 811 Kb 98
T195890