分析/色谱
高效液相色谱(HPLC&UHPLC)
 HPLC色谱柱,缓冲液,试剂,标准品和配件
我们为小分子和大分子(生物分子)分析提供各种高效液相色谱(HPLC、UHPLC和LC/MS)柱,包括采用全多孔颗粒(TPP)的Purospher® STAR色谱柱、Ascentis® Express和BIOshell®等采用表面多孔颗粒(SPP)的色谱柱以及采用Chromolith®整体化硅胶技术的色谱柱。还可提供多种固定相选择,包括适用于反相(如C18, C8、RP-酰胺极性嵌入、苯基、五氟苯基、二醇和氰基)、正相和HILIC(如两性离子ZIC®、OH5、NH2、Si和F5)模式的色谱柱。我们拥有各种手性(对映体)分离柱,如环糊精固定相,以及Astec® CHIROBIOTICS® (万古霉素、替考拉宁)等独特的大环糖蛋白固定相。还有分子排阻色潽(SEC、GFP和GPC,包括TSKgel)和离子交换模式可供选择。利用我们高品质的流动相溶剂和缓冲液、校准标准品、自动进样瓶、接头、导管、柱加热器、进样器和其他HPLC配件,将最大限度提高您的系统性能。