流动相脱气&过滤器
您是否已经厌倦了在更换列后等待嘈杂的基线稳定下来?为了确保获得稳定的基线和一致的分析结果,Supelco®提供了一整套流动相过滤和脱气产品。
Supelco流动相脱气系统
Supelco流动相过滤装置1
Supelco流动相过滤装置2
流动相贮存系统
进口过滤器
 Supelco流动相脱气系统
  • 4道
  • 0-5mL/分钟流量范围
  • 验证输出满足系统合规性
  • 智能传感器检测泄漏并与真空泵通信
  • LED指示脱气状态
  • 前所未有的4年保修
带有智能传感器的Supelco流动相脱气系统不仅可以进行泄漏检测和提醒,还可以与真空泵进行通信。如果由于流动相流速变化而检测到真空的变化,则泵可以通过改变其速度进行补偿。验证输出可记录真空度,以满足系统合规性和验证要求。脱气系统具有 Teflon®AF膜,带有NO-OX™接头和管道。
描述 产品编号
Supelco流动相脱气系统 55018-U
Supelco流动相脱气系统
 Supelco流动相过滤装置1
连接到1000 mL侧臂培养瓶(不包括在内)
其中包括:
  • 250mL玻璃贮存瓶
  • 漏斗底座和塞子
  • 夹具
  • 不锈钢支架和屏
  • 10个Teflon垫片
  • 50个尼龙66滤网(47mm,0.45?m孔径)
描述 产品编号
Supelco流动相过滤装置1 58061
Supelco流动相过滤装置1
 Supelco流动相过滤装置2
连接到1000 mL侧臂培养瓶(不包括在内)
其中包括:
  • 250mL玻璃贮存瓶
  • TS 34/45锥形漏斗底座
  • ts34/45锥形1000mL培养瓶和玻璃盖
  • 夹具
  • 不锈钢支架和屏
  • 10个Teflon垫片
  • 50个尼龙66滤网(47mm,0.45?m孔径)
描述 产品编号
Supelco流动相过滤装置2 58062-U
 Supelco流动相过滤装置2
(不包括培养瓶)
 流动相贮存系统
这个方便的系统完全由惰性部件组成:玻璃,Tefzel,PEEK和TFE Teflon。包括10英尺/3米的1/8英寸外径Teflon管,一个PEEK瓶底过滤器/喷雾器,一个塞子,以及1升或2升安全涂层瓶。
描述 产品编号
贮存瓶容量1升 55060-U
贮存瓶容量2升 55061
流动相贮存系统
 10µm滑入式过滤器
我们推荐将这种过滤器用于溶剂入口。10μm过滤器可保护HPLC系统免受污染,同时最大限度地减少泵空化问题。与和许多HPLC泵一起使用的1.5mm内径管道兼容。也适合与瓦里安泵一起使用的2.2mm内径管和与水泵一起使用的3.0 mm内径管道。316不锈钢尖端和过滤元件通过KEL-F套环连接。
描述 产品编号
10µm滑入式过滤器 59277
10?m滑入式过滤器
 2µm不锈钢入口过滤器
全不锈钢制造,配有2?m多孔过滤元件,11/16英寸/1.7厘米直径。
1/8英寸管道。
描述 产品编号
2 µm不锈钢进口筛选器 58267
 2µm不锈钢入口过滤器