HPLC色谱柱
apHera™高pH HPLC色谱柱
 反相色谱柱
 特征
  • 以稳定的乙烯基共聚物为基质
  • pH范围为2-12
  • 300 Å孔径
  • 在所有有机溶剂中保持稳定
  • 可使用碱性溶液清洗
  • 具有C4、C8和C18类型
 应用
  • 碱性化合物/药物
  • 多肽
  • 蛋白质
近年来,反相色谱在高性能液相色谱应用中占据重要地位。色谱柱填充主要采用烷基键合硅胶,如ODS以及相对较少使用的聚苯乙烯多孔凝胶。硅胶固定相具有机械稳定性,并且通常NTP较高。但是,它们不可用于碱性条件下,其残留硅醇基易于吸附有机碱。
传统聚苯乙烯凝胶不含残留硅醇基,可用于碱性条件下,但其NTP较低,并且遇到各种溶剂会过度收缩和膨胀,从而限制了可使用的洗脱剂种类。因此,聚合物反相色谱柱常被视为具有较差的强度和分离效率。
apHera™反相色谱柱整合了硅胶柱和聚苯乙烯柱的优点,并且摒弃了两者的缺点。以乙烯醇共聚物为基质的色谱柱,即使其载碳量很高,也能保持表面的湿润。该色谱柱采用丁基(C4)、辛基(C8)或十八烷基(C18)填料填充,这些填料是通过在乙烯醇共聚物的羟基上引入烷基而获得的。多孔结构具有足够大的平均孔径,对小分子化合物、多肽和小分子蛋白能够产生理想的分离效果。在有机溶剂流动相中,该色谱柱具有与硅胶色谱柱相同的柱效,但在碱性缓冲溶液为流动相条件下,其分离效率则超过硅胶色谱柱。与聚苯乙烯聚合物色谱柱不同,该色谱柱在各种溶剂中的收缩和膨胀极小,其高NTP值几乎不受不同溶剂极性的影响。最显著的特点之一是烷基化基质具有合理的洗脱顺序,其保留能力与碳链长度成正比。
apHera色谱柱大大扩展了反相柱的应用范围,代表液相色谱的重要进步。
返回顶部
 氨基色谱柱
订购信息
 特征
  • 适用于LC-MS检测
  • pH范围为2-12
  • 保留性能稳定,可预测性好
  • 可使用碱性溶液清洗
  • HILIC
 应用
  • 单糖至寡糖
  • 碳水化合物/糖
  • 抗坏血酸和异抗坏血酸
  • 牛磺酸和甲硫氨酸
  • 极性药物
apHera氨基色谱柱基于共价键合的多胺,该色谱柱经过特别优化可用于单糖和寡糖的分离。单糖、二糖和三糖的洗脱顺序表明洗脱体积随乙腈比例的增加而增大,并且对酸性和碱性洗脱液都十分稳定。耐用的小 PVA 聚合物微球具有良好的机械强度、化学稳定性和高柱效。以硅胶为基质的传统氨基色谱柱的使用寿命不长,原因可能是由于硅胶颗粒在碱性氨基基团作用下发生水解。由于Supelco使用的聚合物可耐受强碱性条件,因此可以避免这些问题的出现。该色谱柱的另一个特点在于保留时间稳定且使用寿命长。
碱性溶液过柱前后NH2的柱效
过柱前 过柱后
VR (mL)        NTP      VR (mL)         NTP
果糖 7.52 7100 7.62 8100
葡萄糖 9.63 6100 9.68 7700
蔗糖 13.41 8400 13.40 9700
麦芽糖 16.64 7200 16.08 7400
返回顶部
 产品参考文献
标题 类型 大小(kb) 页数 I.D.
apHera Reversed-Phase HPLC Columns 产品信息 609  T409074
apHera Reversed-Phase Instructions 产品信息 97 T706016
apHera Amino HPLC Columns 产品信息 350  T409068
apHera Amino (NH2) Series Instructions 产品信息 790 T706015