Ascentis®Express U / HPLC色谱柱
 HPLC柱性能的突破
基于 Fused-Core® 颗粒技术,与基于全多孔颗粒的常规色谱柱相比,Ascentis Express HPLC色谱柱具有显著的性能优势。
新推出的UHPLC columns 基于 2.0 µm 颗粒 的Ascentis Express UHPLC色谱柱为高通量小分子分析提供了一种优化解决方案。
基于2.7 μm 微粒 的Ascentis Express色谱柱可为您提供sub-2μm微粒的高效分离结果,不过该柱分析速度较高,反压只有一半。较低的压力意味着Ascentis Express可以运行在所有HPLC系统上,包括常规和UHPLC系统。
可为您提供联苯相—— 索取色谱柱以进行评估。
与普遍使用的3μm和5μm全多孔颗粒相比,基于 5 μm 颗粒 的Ascentis Express色谱柱可为您提供更快、更高效的分离,其是改善传统HPLC系统性能的良好选择。
Ascentis Express
超快速分离
高分辨率
超灵敏
超耐用
Technical Resource Guide
技术资源
 Ascentis Express产品
Product Selection Guide
找到合适的Ascentis Express产品以最好地满足您的需求。
C18 HPLC Columns
2.0 µm | 2.7 µm | 5 µm
开始采用新方法时的首选。
2.7 µm
以分离在C18或其他苯基相上难以完成分离或洗脱的化合物
RP-Amide HPLC Columns
2.0 µm | 2.7 µm | 5 µm
结合了嵌入型极性基团固定相和Fused-Core颗粒
Phenyi-Hexyl HPLC Columns
2.0 µm | 2.7 µm | 5 µm
结合了常见的苯基 - 己基固定相和Fused-Core颗粒。
C8 HPLC Columns
2.0 µm | 2.7 µm | 5 µm
非常适用于在C18上保留性过强的非极性化合物。
ES-Cyano HPLC Columns
2.0 µm | 2.7 µm | 5 µm
为碱性、酸性或中性化合物提供稳定的反相填料。
HILIC Si HPLC Columns
2.0 µm | 2.7 µm | 5 µm
适用于多种极性化合物。
F5 HPLC Columns
2.0 µm | 2.7 µm | 5 µm
可以分离结构类似的化合物
OH5 HPLC Columns
2.0 µm | 2.7 µm | 5 µm
五羟基相,可以用于极性化合物的快速分析。
Peptide ES-C18 HPLC Columns
2.7 µm
可以分离高分子量化合物,如肽和小蛋白。
 推荐文章
 报告EU 第30卷
快速HPLC使用Fused-Core颗粒技术来快速筛选药物化合物
HPLC对于医药产品的发现、开发和最终商业化非常重要。 HPLC是制药行业的基准分析方法,由于其…
阅读全文
 Reporter US第29.5卷
使用Ascentis Express Fused-CoreC18色谱柱进行血清脂质体组学分析
在质谱(MS)检测之前,您可以对脂质体提取物进行色谱分离,以有效且稳健的方式得到全面、定量和可重复的分析数据…
阅读全文
 Reporter US第28.1卷
使用Ascentis ExpressFused-CoreHPLC色谱柱加快生物分析速度LC-MS-MS
快速生物分析需要使用填充了高效颗粒的短柱。使用填充了Fused-Core颗粒和sub-2μm多孔颗粒的HPLC色谱柱,已经成为…
阅读全文
 Ascentis Express 培训
Nick the Hero
Nick the 英雄
了解Nick是如何提高HPLC生产力的。
Introduction to Ascentis Express
Ascentis Express介绍
Ascentis Express色谱柱9分钟讲座。
HPLC Webcasts
HPLC 网络广播
我们的BrightTALK频道可以为您提供网络在线直播和录播
Ascentis Express Demo
Ascentis Express 详解
Ascentis Express色谱柱28分钟讲座。
查看更多HPLC视频和网络广播
Fused-Core是Advanced Materials Technology,Inc.的注册商标。