HPLC
用于小分子分析的Ascentis® HPLC柱
我们已经把重点放在优化与Ascentis固定相分离度相关的三个方面:效率、保留时间和选择性。而其中重中之重则是选择性。Ascentis键合相具有广泛的选择性。 一种或几种Ascentis相便可能完成任意小分子的HPLC分离。Ascentis产品的包装可覆盖从微量样品到满足制备级硬件尺寸的需求,覆盖了所有HPLC应用领域,包括最灵敏的痕量分析。
Ascentis系列产品的主要特点包括:
  • 高纯度,具有惰性、可重复性和稳定性的B型硅胶,
  • 现代键合工艺,优化键合相覆盖范围以及最大限度提高稳定性、降低柱流失和不必要的二级相互作用
  • 键合相和纯硅胶的选择范围宽
  • 提高极性化合物保留的固定相,与LC-MS和当今其他所有灵敏仪器方法兼容
  • 从分析到制备级的范围选择性
  • 高表面积二氧化硅,用于高制备上样容量
Ascentis C18
经典C18保留和选择性的首选
Ascentis ES Cyano
立体保护固定相,低pH流动相下异常稳定
Ascentis Phenyl
具有更好苯基选择性的超低柱流失苯基键合相相
Ascentis RP-Amide
超低柱流失的烷基酰胺相,使得C18可作为通用的筛选色谱柱。特别是对于极性化合物或复合极性的混合物可带来完美峰形和分离度
Ascentis Silica
高表面积和高表面去活组合,使Ascentis Silica作为正相、HILIC和制备型HPLC材料时具备出色的性能
Ascentis C8
一种疏水性最强的C8相
Discovery HS F5
相对于C18和C8,具备独特反相选择性
Ascentis Express
用于高速和高分辨率应用的HPLC色谱柱