HPLC
Ascentis C18 HPLC色谱柱
经典C18保留性能和选择性能的首选
优化的硅胶和键合相使Ascentis C18成为绝大部分HPLC分离的首选色谱柱。高表面积和相稳定性使其成为高要求LC-MS和制备级分离的完美选择。
特征
  • 经典C18分离性能
  • 高非极性保留能力
  • 对称峰形
  • 高度重现性和稳定性
  • 适用于LC-MS
主要应用
常规反向色谱,疏水性和极性化合物
订购信息 Ascentis C18 HPLC色谱柱
性质
USP 代码: L1
键合相: 十八烷基
末端封闭: Yes
颗粒成分: B型硅胶
颗粒纯度: <5 ppm 金属
颗粒形状: 球形
颗粒大小: 3, 5 and 10 µm
孔径: 100 Å
表面积: 450 m2/g
载碳量: 25 %
pH 范围(建议): 2 to 8
扩展pH范围*: 1.5 to 10
用途
经典反相色谱柱Ascentis C18适用于任何指定使用C18柱的方法。Ascentis C18的高表面积使其具有强疏水性保留能力和高载样量,适用于制备型应用。
对LC-MS的影响
Ascentis C18是低流失性色谱柱,可用于干净的ESI和APCI痕量分析。其高保留能力表示流动相可含有高比例的易于去溶剂化的有机改性剂。
注意
即使是对碱性化合物,当今的C18色谱柱具有非常相似的分离性能,这是因为硅胶质量和键合技术的提高已将硅醇基的影响降至最低。除非您目前使用的色谱柱存在质量问题,否则评估不同品牌C18色谱柱的主要原因应该是改善峰形和选择性的轻微改变。
*在某些情况下,Ascentis系列色谱柱可在扩展的pH范围内操作。有关更多详情,参见“Acid/Base Stability of Silica Based on C8, C18, and Amide HPLC Columns” (T406018 - 530Kb pdf)