苯基HPLC色谱柱
苯基选择性增强的超低渗出苯基相
苯基反相是C18选择性的首选替代品之一。我们Ascentis系列苯基已被改进,以提供卓越的相位稳定性和增强苯基保留时长。通过在HILIC模式下操作,Ascentis苯基提供了多功能性。
功能
  • 低渗液适用于MS或UV梯度应用,由于使用三官能键合试剂
  • 由于高相负载和短丁基间隔基而具有出色的苯基选择性
  • 高极性化合物100%水溶性
Ascentis苯基的结构
属性
USP代码: L11
键合相说明: 带短丁基间隔基的苯环
末端封闭:
颗粒组成: B型硅胶
颗粒纯度: 5 ppm金属
颗粒形状: 球形的
粒径: 3、5和10微米
孔径: 100 Å
表面积: 450 m2/g
碳负荷: 19.5%
pH范围(推荐): 2 to 8
延长pH范围*: 1.5to 10
主要应用
小,水溶性分子和肽,π-受体,硝基芳烃,极性化合物,偶极子,杂环族化合物,HILIC模式
Ascentis苯基高效液相色谱柱订购信息
使用
苯基相为π-碱性(给电子),与烷基相和EPG相的总保留时间相似,便于色谱柱筛选。苯基相的交替选择性通常由通过苯环可得到的π-π相互作用来解释。对苯基相表现出差异选择性的化合物包括:
  • 疏水碱(TCAs、四环素类)
  • 中度碱(麻醉剂和麻醉性镇痛药)
  • 苯二氮卓类
  • 一些酸性化合物如ACE抑制剂和喹啉类抗生素
  • 核苷(例如胞苷)
  • 硝基、叠氮化物和磺酰基化合物
备注
  • 甲醇可以是比乙腈更具选择性的流动相分量。
  • 使用高度有机(>90%)的流动相激活HILIC模式。
*在一定条件下,Ascentis家族可以在延长的pH范围内操作。更多详细信息请参见“基于C8、C18和酰胺类HPLC色谱柱的二氧化硅的酸/碱稳定性”(T406018-530Kb pdf)