HPLC
Ascentis 反相酰胺HPLC色谱柱
超低流失烷基酰胺相,可将C18作为通用筛选色谱柱。优异的峰形和分离度,特别适用于极性化合物或复合极性混合物。
作为用于HPLC的嵌入式极性基团(EPG)相的先驱,Supelco乐于提供Ascentis RP-酰胺,其对极性化合物的保留和选择性增强,而没有竞争性EPG相的任何缺点。
特点
  • 与C18相比,改善了碱的峰形
  • 选择性与C18或C8不同
  • 适用于各种极性化合物(特别是酸)
  • 相比于竞争性EPG相,流失更低
  • 与100%水相兼容
Ascentis RP-酰胺的结构
ascentis-rp-amide
性质
USP 代码: L60
键合相说明: 嵌入18碳链中的稳定性酰胺基团
封端:
颗粒组成: B型硅胶
颗粒纯度: 金属<5 ppm
粒形: 球形
粒径: 3, 5和10 µm
孔径: 100 Å
表面积: 450 m2/g
载碳量: 19.5 %
pH范围(推荐值): 2 to 8
扩展的pH范围*: 1.5 to 10
主要应用
小的水溶性分子和肽、氢键供体、酸、酚、碱性化合物、极性化合物
Ascentis RP-酰胺HPLC色谱柱订购信息
用途
Ascentis RP-酰胺可用于许多与C18相同的分离,同时避免C18的某些缺点,例如高含水流动相的润湿性差。另外,对于可通过疏水相互作用进行相互作用的分子以及与酰胺基团进行氢键相互作用的分子,它更具有保留性。与烷基相相比,由于酰胺羰基(氢键受体)和氢键供体(如酚和酸)之间的氢键很强,Ascentis RP-酰胺对酚类、有机酸和其他极性溶质的保留和选择性增强。为了便于色谱柱比较,在不改变流动相条件的情况下,与其他EPG相(如氨基甲酸酯、脲、磺酰胺和醚)相比,Ascentis RP-酰胺的保留与C18和C8相当。
对于LC-MS的含义
与其他酰胺基相不同,Ascentis RP-酰胺使用氨基硅烷试剂和类似于C18的一步键合方法。所有现代HPLC检测器都采用聚合物试剂来获得最大的稳定性和低流失。
  • 一般来说,与C18和C8色谱柱相比,RP-酰胺柱上保留的酸多、碱少。
  • 当化合物通过氢键机制保留在RP-酰胺相上时,甲醇的洗脱强度与乙腈相当。
**在特定条件下,Ascentis系列可在扩展的pH范围内操作。欲了解更多详细信息,请参阅“基于C8、C18和酰胺HPLC色谱柱的二氧化硅的酸/碱稳定性” (T406018 - 530Kb pdf)