HPLC
Astec和Supelco手性HPLC色谱柱
Astec 产品 | 技术资源 
常见问题 - 涵盖可助您进行手性色谱分析的60多个主题!
Astec CHIROBIOTIC™ 手性HPLC色谱柱
CHIROBIOTIC相将大环糖蛋白共价键合到高纯度硅胶,在提供稳定性的同时保留了手性识别的必需组分。可用于LC-MS手性应用,使用时反相溶剂(甲醇/水、乙腈/水)优于正相溶剂。
Astec CYCLOBOND™ 手性HPLC色谱柱
这些键合型环糊精固定相可形成包合物,通过将溶液中的多种有机分子选择性地包含到环糊精腔中而实现化学分离。CYCLOBOND I色谱柱是β-环糊精键合型,CYCLOBOND II是γ-环糊精键合型。
Astec纤维素DMP手性HPLC色谱柱
手性固定相包含DMPC(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)衍生纤维素包被的球形高纯度多孔二氧化硅,并填充在分析型或制备型HPLC色谱柱中。它可在正相、极性有机和SFC条件下分离多种手性化合物。性能可与其他DMPC衍生的纤维素CSP相媲美。
Astec 铜配体交换手性HPLC色谱柱
该相应用铜配体概念,可分析乳酸、苹果酸、酒石酸和扁桃酸等羟基酸。CLC相还可通过相同的机制分析氨基酸、其他胺类和双功能外消旋体,如氨基醇。理论上可以对任何能与铜离子配位的分析物进行分析。
基于蛋白质的手性HPLC色谱柱
手性-AGP相以α1-酸糖蛋白作为手性选择剂,手性-CBH相以纤维二糖水解酶作为手性选择剂,而手性-HAS相以人血清白蛋白作为手性选择剂——固定在多孔的5 μm球形二氧化硅颗粒上,且通常用于反相模式。
Astec 多环胺聚合物手性HPLC色谱柱 (P-CAP, P-CAP-DP)
这些手性相提供了一种新型键合技术,主要用在正相中,分离外消旋化合物。结构构象和氢键相互作用是驱动机制。分离(包括制备)可在各种溶剂中进行,包括纯丙酮、庚烷/乙醇、二氯甲烷/甲醇和乙酸乙酯。
 Kromasil 手性HPLC色谱柱
用于HPLC、SFC和SMB的手性固定相,基于知名的Kromasil优质球形二氧化硅。