HPLC柱
Astec CHIROBIOTIC™ T
Astec 产品 | 技术资源
订购信息
主要特征
  • 复杂的手性环境
  • π-π相互作用
  • 手性氢键结合位点
  • 肽结合位点
  • 排阻络合
  • 多模式可能性
  • 用于氨基酸和羟基酸分析冠醚和配体交换键合相的极好替代品
  • 与CHIROBIOTIC V相互补充
CHIROBIOTIC相通过将大环糖蛋白与高纯度球形硅胶共价结合,以确保其稳定性同时保留用于手性识别的基本功能。CHIROBIOTIC T通过多个共价键将两性糖肽Teicoplanin结合至一种5µm的硅胶。Teicoplanin含有围绕四个手性碳的23个手性中心。在七个芳环附近均存在有氢供体和受体位点。已知这种类型的排列对于多种对映体的分离是非常有利的。
手性分析物的类型
CHIROBIOTIC T对许多类别的分子具有独特的选择性,特别是未衍生的氨基酸、N-衍生的氨基酸(即FMOC,CBZ和羟基羧酸)、酸性化合物(包括羧酸和酚)、小肽、中性芳族分析物、环状芳族和脂族胺。CHIROBIOTIC T的主要特征之一是其对CHIROBIOTIC V柱的“互补立体选择性”。优化后,虽然CHIROBIOTIC V色谱柱不能将分析物分辨至基线水平,但在同一流动相中使用CHIROBIOTIC T色谱柱却能实现完整的分辨率。反之亦然。
流动相
CHIROBIOTIC T在反相和正相溶剂中均表现出了同等的多功能性。它在极性有机相的新模式中表现出了很强的通用性。由于Teicoplanin包含肽、碳水化合物和其他可离子化的基团,因此对映体选择性在这些每一种的模式中都不相同就不足为奇了。这使其可以用于更多不同手性分析物的分离。在三个流动相系统之间进行切换时,固定相不受影响。