HPLC色谱柱
Astec CHIROBIOTIC™ V
Astec 产品 | 技术资源
订购信息
主要特征
  • 复杂的手性环境
  • π-π相互作用
  • 手性氢键结合位点
  • 肽结合位点
  • 排阻络合
  • 多模式可能性
  • 用于氨基酸和羟基酸分析冠醚和配体交换键合相的极好替代品
  • 与CHIROBIOTIC V相互补充
CHIROBIOTIC固定相大环糖蛋白经共价键合于高纯度球形硅胶上,能够稳定保留用于手性识别的重要组分。CHIROBIOTIC V键合相为万古霉素,含有18个手性中心和3个口袋或孔穴。5个芳环结构将这些孔穴连接起来。氢供体和受体位点与芳环结构接近。CHIROBIOTIC V已被证明与糖蛋白具有相似的选择性,但是CHIROBIOTIC V可在0-100%有机改性剂中保持稳定并具有更高的样本容量。
手性分析物的类型
对中性分子、酰胺类、酸、酯和环形胺显示出相当强的对映体选择性。对其他伯胺和叔胺的分离也取得了不同程度的成功。CHIROBIOTIC V已被证明具有蛋白质固定相的许多分离特性,即具有更强的稳定性和更高的样本容量。一些手性分析物已被CHIROBIOTIC V分离,但尚未被报道可在任何其他手性固定相分离。
流动相
CHIROBIOTIC V已被证明在反相、正相和新型极性有机相模式下具有广泛的选择性。由于万古霉素含有肽、碳水化合物和其他可电离基团,因此,这些模式中的每一种都具有不同的对映选择性。这赋予CHIROBIOTIC V分离更多手性分析物的潜力。当转换流动相系统时,固定相不会受到影响。