手性HPLC色谱柱
Astec CHIROBIOTIC™手性HPLC色谱柱
Astec 产品 | 技术资源 | 参考书目
订购 信息
常见问题 - 涵盖60多个主题,帮助您完成手性色谱分析!
 用于手性分离和高选择性非手性分离的大环糖肽固定相
作为CHIROBIOTIC色谱柱固定相,大环糖肽通过共价键键合至高纯度5微米硅胶,稳定性好,保留用于手性识别的必需成分。CHIROBIOTIC V和V2基于键合万古霉素,其具有18个手性中心,环绕3个包合孔穴。五个芳香环结构桥联这些孔穴。氢供体受体位点易于靠近这些环结构。CHIROBIOTIC V的选择性与糖肽固定相相似,不同点在于CHIROBIOTIC V在有机改性剂含量为0-100%时都很稳定,且样品容量高。
CHIROBIOTIC V2在连接臂化学和硅胶方面的变化,改善了其在制备LC和更苛刻的手性分离中的应用。CHIROBIOTIC T、T2和TAG基于两性糖肽替考拉宁键合相,其具有23个手性中心,环绕着4个包合孔穴。CHIROBIOTIC T2在连接臂化学和硅胶方面的变化,改善了其在制备LC和更苛刻的手性分离中的应用。CHIROBIOTIC TAG是CHIROBIOTIC T的变体,其去除了大环糖肽上的糖以产生糖苷配基结构。CHIROBIOTIC R固定相为键合至高纯5微米硅胶的瑞斯托菌素A。