手性HPLC色谱柱
Astec CYCLOBOND™ 手性液相色谱柱
Astec 产品 | 技术资源 | 参考文献
常见问题 - 超过60个可助您进行手性色谱分析的主题!
用于手性分离和高度选择性非手性分离的环糊精固定相
CYCLOBOND 手性液相色谱柱是通过稳定的醚键将环糊精键合至高纯度硅胶的Astec技术的名称。该专利固定相于1983年推出,保留了形成包合物的能力,并通过将各种有机分子从溶液中选择性地包含到环糊精空腔中来进行多种化学分离。CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I是β-环糊精键合固定相,而CYCLOBOND 手性液相色谱柱 II是γ-环糊精键合固定相。
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I 2000 系列HPLC色谱柱经过专业研发,可满足当今制药行业分析以及化学和环境领域普遍关注的小分子分析的严格要求。Astec专注于准确和可重复性分离对映体的需求。手性分离固定相性能优异,可确保批次间的重现性,稳定性更高,选择性和分离度得到改善。CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I 2000系列基于最初的CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I (β-环糊精)色谱柱技术,开发的第二代产品。天然β-环糊精和八种β-环糊精衍生物固定相产品均属于CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I 2000系列。
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 II 系列色谱柱是用于多环结构(如基于蒽、䓛或芘的结构)的优异手性选择工具。其为γ-环糊精键合相,由8个排列成同一个斜截锥形的吡喃葡萄糖单元组成。应用包括类固醇、卟啉、FMOC氨基酸。乙酰化衍生物键合相的CYCLOBOND 手性液相色谱柱 II AC应用包括萘乙胺、类固醇和甾醇。
固定相(订购信息)
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I 2000
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I 2000 AC
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I 2000 SP
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I 2000 RSP
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I 2000 HP RSP   
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I 2000 DMP
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I 2000 DM
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 I 2000 DNP
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 II
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 II AC
CYCLOBOND 手性液相色谱柱 方法开发试剂盒