HPLC色谱柱
Discovery HPLC色谱柱
new phases
生物分子 小分子 (<2000 mw)
Discovery BIO Wide Pore C5
与C4色谱柱比较保留值相似但稳定性增加,对LC-MS具有优异的无柱流失性质。用于蛋白质和疏水肽。
内径尺寸0.18毫米。
Discovery BIO Wide Pore C8
介于C4 / C5和C18之间的疏水性使其成为肽研究的好起点。用于肽和小蛋白质。
Discovery BIO Wide Pore C18
最疏水的BIO大孔相。适用于合成和天然肽及肽图谱。
内径尺寸0.18毫米。
参考文献
Discovery BIO 大孔宣传册
点击下载36页Discovery BIO Wide Pore宣传册(9,866 KB pdf)
技术公告:在稳定的水相兼容C18柱上进行肽分离
大多数C18HPLC色谱柱在100%水相流动相中经历相变并伴随着保留能力的流失。这在分析极性化合物时会出现问题。本技术公告介绍了Discovery BIO大孔C18柱为何不发生相变,并可用于100%的水相。揭示了其对极性肽和肽图谱的意义。(573 KB pdf)
开始使用反相HPLC色谱进行肽分析
应用说明166(69 KB pdf)
使用HPLC色谱微柱和毛细管色谱柱提高灵敏度并降低样品消耗量
应用说明167(53 KB pdf)
通过LC-MS去除三氟乙酸并提高肽分析的灵敏度
应用说明168 ( 58 KB pdf)
固定相对反相HPLC色谱分离多肽选择性的影响
应用说明169 (75 KB pdf)
Discovery BIO GFC分离量和峰值容量
应用说明 187 (512 KB pdf)
用于Discovery色谱相的快速小LC-MS色谱柱 – 现可选择C8、C18、氰基和HS F5。(更多信息)
Discovery C18 and C8 提供全新规格!
经典的反向选择性和保留能力,对所有成分都具有出色的峰形。优异的无柱流失的性质,用于LC-MS。
Discovery HS C18
无极性反相色谱柱,具备出色的LC-MS流失性能
Discovery RP-Amide C16
极性封装的棕榈酰胺丙基反相色谱柱,具有独特的保留时间和选择性。
Discovery HS F5 提供全新规格!
五氟苯酚封端的反相色谱柱,具有独特的保留时间和选择性(例如,碱性和卤素分子)
Discovery 氰基高效液相色谱柱 提供全新规格!
氰基反相色谱柱具有比C18或C8更低的疏水性和独特的选择性。
Discovery HS PEG
聚乙二醇反相色谱柱,具有独特的保留能力和选择性(例如,酚醛树脂成分)。
Discovery Zr
用于极端pH和温度下的HPLC方法。
Discovery Zr-PBD
聚丁二烯包被的氧化锆颗粒,适用于pH 1-13及100°C以下应用(特殊环境下可达200°C)。与C18硅胶选择性相近,但是pH和热稳定性更强。
Discovery Zr-PS
聚苯乙烯包被氧化锆颗粒,适用于pH 1-13及100°C以下应用(特殊环境下可达200°C)。
Discovery Zr-Carbon
用于分离异构体的碳包被氧化锆色谱柱。适用于pH 1-14及100°C以下应用(特殊环境下可达200°C)。
Discovery Zr-CarbonC18
表面键合C18、覆盖有机层的氧化锆颗粒色谱柱,具有形状选择性和分区功能。适用于pH 1-14及100°C以下应用(特殊环境下可达200°C)。
文献参考
用于小分子分离的Discovery HPLC色谱柱
本手册描述了Discovery 如何让您可以开发更好的HPLC方法、解决常见的HPLC问题。通过这本76页的实用教程,可以再次探索HPLC方法开发。本手册含有方法开发研究案列、Discovery 色谱柱选择指南(根据分析物)及分离过程中出现的问题。同时包含了最新Discovery Zr 产品的资讯。(1,1251 KB pdf)
Discovery Zr 方法开发
Bulletin 932 (48 KB pdf)